Fortfahren mit
373260
Hitzeschockprotein-Inhibitor I
Heat Shock Protein Inhibitor I, CAS 218924-25-5 blocks the induction of HSP70, HSP72, and HSP105. Blocks the development of thermotolerance in a dose-dependent manner.
Synonym(e):
Hitzeschockprotein-Inhibitor I, KNK437, N-Formyl-3,4-methylendioxy-benzylidin-γ-butyrolactam, Hsp70-Induktion-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to light yellow
solubility
DMSO: 3 mg/mL, olive oil: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(CCC(=Cc2cc3c(cc2)OCO3)C1=O)C=O
InChI key
LZGGUFLRKIMBDQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine Benzylidlactam-Verbindung, die die Induktion der Hitzeschockproteine HSP70, HSP72 und HSP105 blockiert. Blockiert die Entwicklung von Thermotoleranz auf dosisabhängige Weise. Wirkt sich nicht auf die Thermosensitivität von intoleranten Zellen aus. Ist Berichten zufolge weniger toxisch und weitaus mehr effektiv als Quercetin (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-551600&;#124;[/islink]">;551600<;/A>;) und hat im Gegensatz zu Quercetin keine Auswirkung auf die Aktivitäten von PKA, PKC und PTK.
Eine Benzylidlactam-Verbindung, die die Induktion von Hitzeschockproteinen hemmt, einschließlich HSP70, HSP72 und HSP105. Blockiert die Entwicklung von Thermotoleranz auf dosisabhängige Weise, hat jedoch keine Auswirkung auf Thermosensitivität von intoleranten Zellen. Berichten zufolge weniger toxisch und weitaus mehr effektiv als Quercetin (Best.-Nr. 551600) und hat im Gegensatz zu Quercetin keine Auswirkung auf die Aktivitäten von PKA, PKC und PTK.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Hsp70
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °;C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Wochen haltbar.
Other Notes
Koishi, M., et al. 2001. Clin. Cancer Res.7, 215.
Yokota, S., et al. 2000. Cancer Res.60, 2942.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
385570539160567731
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
373260-5MG04055977191004