Fortfahren mit
371963-M
H-89, Dihydrochlorid
A cell-permeable, selective, reversible, ATP-competitive and potent inhibitor of protein kinase A (Ki = 48 nM).
Synonym(e):
H-89, Dihydrochlorid, N-[2-((p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolin-sulfonamid, 2HCl, PKA-Inhibitor III
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H20BrN3O2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
519.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
film (crystalline)
Storage condition:
OK to freeze
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
film (crystalline)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clearoff-white
solubility
DMSO: 200 mg/mL, water: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NCCNC\C=C\c3ccc(cc3)Br)c1c2c(cncc2)ccc1
InChI
1S/C20H20BrN3O2S/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2/b3-2+
InChI key
ZKZXNDJNWUTGDK-NSCUHMNNSA-N
General description
Ein zellpermeabler, selektiver, reversibler, ATP-kompetitiver und starker Inhibitor von Proteinkinase A (Ki = 48 nM). Hemmt andere Kinasen nur in deutlich höheren Konzentrationen: CaM-Kinase II (Ki = 29,7 µ;M), Caseinkinase I (Ki = 38,3 µ;M), Myosin-leichte-Ketten-Kinase (Ki = 28,3 µ;M), Proteinkinase C (Ki = 31,7 µ;M) und ROCK-II (IC50 = 270 nM). Kann zur Unterscheidung zwischen den Wirkungen von PKA und cAMP-regulierten Guanin-Nukleotid-Austauschfaktoren (GEF), wie GEFI, GEFII oder Epac (direkt durch cAMP aktiviertes Austauschprotein), verwendet werden. Verbessert die strahleninduzierte Apoptose in der menschlichen Zelllinie BM 13674. Eine 10 mM Lösung (1 mg/193 µ;l) MG-89 (Best.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-371962&;#124;[/islink]">;371962<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PKA
Ziel Ki: 48 nM für Proteinkinase A
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 4 Monate haltbar.
Other Notes
Leemhuis, J., et al. 2002. J. Pharmacol. Exp. Ther.300, 1000.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Kawasaki, H., et al. 1998. Science 282, 2275.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Findik, D., et al. 1995. J. Cell. Biochem.57, 12.
Geilen, C.C. 1992. FEBS Lett.309, 381.
Chijiwa, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5267.
Combest, W.L., et al. 1988. J. Neurochem.51, 1581.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
371962B1427371970
form
film (crystalline)
form
liquid
form
powder
form
solid
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 200 mg/mL, water: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
water: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
371963-1MG04055977213522