Dokumente
371970
Sigma-Aldrich
HA 1077, Dihydrochlorid
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Ca2+ antagonist with anti-vasospastic properties.
Synonym(e):
HA 1077, Dihydrochlorid, Fasudil, (5-Isoquinolinsulfonyl)homopiperazin, 2HCl, PKG-Inhibitor VII
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17N3O2S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.29
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H17N3O2S/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2
InChIKey
NGOGFTYYXHNFQH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, reversibler und mit ATP konkurrierender Ca2+-Antagonist mit antivasospastischen Eigenschaften. Hemmt die Proteinkinase A (Ki = 1,6 µ;M), Proteinkinase G (Ki = 1,6 µ;M) und Myosin-leichte-Ketten-Kinase (Ki = 3,6 µ;M). Berichten zufolge hemmt es auch die Rho-assoziierte Kinase (ROCK; IC50 = 10,7 µ;M). Verhindert eine Apoptose und verbessert die Überlebens- und Klonierungseffizienz von dissoziierten hES-Zellen ohne Beeinflussung ihrer Pluripotenz.
Ein zellpermeabler, reversibler und mit ATP konkurrierender Ca2+-Antagonist mit antivasospastischen Eigenschaften. Hemmt die Proteinkinase A (Ki = 1,6 µ;M), Proteinkinase G (Ki = 1,6 µ;M) und Myosin-leichte-Ketten-Kinase (Ki = 36 µ;M). Berichten zufolge hemmt es auch die Rho-assoziierte Kinase (ROCK; IC50 = 10,7 µ;M). Verhindert eine Apoptose und verbessert die Überlebens- und Klonierungseffizienz von dissoziierten hES-Zellen ohne Beeinflussung ihrer Pluripotenz.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKA
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 0,6 µ;M, 1,6 µ;M, 36 µ;M, hemmt jeweils die Proteinkinase A, Proteinkinase G, Myosin-leichte-Ketten-Kinase
Ziel-IC50: 10,7 µ;M hemmt Rho-assoziierte Proteinkinase(ROCK)
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Wässrige Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Swä;rd, K., et al. 2000. J. Physiol.522, 33.
Takizawa, S., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 250, 431.
Seto, M., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.195, 267.
Shirotani, M., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.259, 738.
Asano, T., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.190, 365.
Sasaki, Y., and Sasaki, Y. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 1182.
Asano, T., et al. 1989. Br. J. Pharmacol. 98,1091.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable