Fortfahren mit
344845
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
Antiprotozoal agent and angiogenesis inhibitor.
Synonym(e):
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H34O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 4286
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white to off-white
solubility
methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@](C1CC=C(C)C)([C@@H]2[C@]3(OC3)CC[C@H]([C@H]2OC)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(=O)O)C
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+/t19-,20?,23-,24-,25+,26+/m1/s1
InChI key
NGGMYCMLYOUNGM-IJIYPQOHSA-N
General description
Antiprotozoikum und Angiogenese-Inhibitor. Fungiert als Inhibitor von Methionin-Amino-Peptidase 2.
Ein Inhibitor der Angiogenese. Weist selektive zytostatische Wirkung gegen ras-transformierte Zellen (IC50 = 10 pM) auf. Antiprotozoikum, das gegen parasitäre Sporentierchen in Bienen und parasitäre Nesseltierchen in Fischen wirkt.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Methionin-Amino-Peptidase 2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Zhang, P., et al. 2002. J. Biomed. Sci.9, 34.
Stepien, H., et al. 1996. J. Endocrinol.150, 99.
Abrams, J.S., et al. 1994. Cancer74, 1164.
Jenkins, D.C., et al. 1993. Br. J. Cancer68, 856.
Le Querrec, A., et al. 1993. Baillieres Clin. Hematol.6, 711.
Molnar, K. 1993. Acta Vet. Hung. 41, 51.
Kusada, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 174, 1070.
Brackett, J.M., et al. 1988. J. Agric. Food Chem.36, 762.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6771344847390238
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
344845-500UG04055977214857