Fortfahren mit
343222
Biotin, Fluorescein Conjugate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Synthetic chemical)
Quality Segment
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
dilution
(EIA (1:1,000)
Tissue Staining (1:50 - 1:100))
color
orange
solubility
DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
It can be used for the detection of avidin and streptavidin.
Application
EIA (1:1,000)
Tissue Staining (1:50 - 1:100)
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Other Notes
Gruber, H.J., et al. 1998. Biochim. Biophys. Acta1381, 203
Make a stock solution by dissolving in DMF (DMSO and methanol should also work). Suggested concentration for stock solution is 5 mg/ml. Dilute stock solution with appropriate buffer for assay just prior to use. For tissue staining, suggested usage is to dilute stock solution to 1 mg/ml and then dilute that solution 1:50 - 1:100. For EIA, follow the same procedure, but dilute the 1 mg/ml solution 1:1,000. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
53608B9431189727
color
orange
color
-
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
color
-
form
lyophilized solid
form
-
form
powder
form
liquid
solubility
DMF: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100, 200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
343222-1MG04055977195088