Fortfahren mit
189727
Avidin, Fluorescein Conjugate
This Avidin, Fluorescein Conjugate is validated for use in Immunohistochemistry, Immunfluorescence.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken
Quality Level
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
dilution
(Immunohistochemistry (1:100)
Immunfluorescence (1:100))
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Chicken egg white avidin conjugated to fluorescein. Specific for biotin, biotinylated proteins or antibodies.
Application
Immunohistochemistry (1:100)
Immunfluorescence (1:100)
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Physical form
In 150 mM NaCl, 20 mM phosphate buffer, 1% BSA, pH 7.6.
Preparation Note
Following intitial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Other Notes
Label: Protein ratio: (μg/mg) and flourescein : protein (F/P) molar ratio are determined on a lot specific basis. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2050A7294A2901
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
189727-1ML04055977221930