Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | Anfragen |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
viscous liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear brown to yellow
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Nichtionisches Detergens aus einem Gemisch von Alkylglucosiden. Wie N-Octyl-β;-D-Glucopyranosid und TRITON™ X-100 Detergens ist es nützlich zur Solubilisierung und Aufreinigung membrangebundener Proteine. Relativ kostengünstige Alternative zu N-Octyl-β;-D-Glucopyranosid und N-Octyl-β;-D-Maltosid bei der Solubilisierung in großem Maßstab. HLB-Wert: 13,1.
Physical form
50 %ige wässrige Lösung.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form viscous liquid | form gel form | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
| color clear brown to yellow | color clear | color - | color - |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 324707-100ML | 04055977215922 |