Fortfahren mit
203724
Brij® 35-Detergens, 30%ige wässrige Lösung
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes. Aggregation number: 40; HLB number: 16.9. Note: product liquifies upon warming to 50°C.
Synonym(e):
Polyoxyethylenglycoldodecylether, Polyoxyethylen (23)-Laurylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 7558
Quality Level
form
gel form
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
40
color
clear
CMC
92 μM
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
General description
Hinweis: Das Produkt verflüssigt sich beim Erwärmen auf 50 °C.
Nichtionisches Detergens, das für die Isolierung von funktionellen Membrankomplexen nützlich ist (Aggregationszahl: 40; CMC: 92 mmol/l; HLB-Zahl: 6,9) gebildet werden. Das Produkt verflüssigt sich beim Erwärmen auf 50 °C.
Application
  • Effect of microemulsions on transdermal delivery of citalopram: optimization studies using mixture design and response surface methodology: In dieser Studie wird die Verwendung von Mikroemulsionen, einschließlich Brij® 35, zur Verbesserung der transdermalen Verabreichung von Citalopram untersucht. Dazu wurde die Formulierung mithilfe von Mischungsdesign und Reaktionsoberflächenmethoden optimiert, was die Effektivität von Brij® 35 bei der Verbesserung der Wirkstoffabgabe hervorhob (Huang et al., 2013, Huang et al., 2013).
  • Activity and stability of catalase in nonionic micellar and reverse micellar systems: In diesem Artikel wird die Aktivität und Stabilität von Katalase in Gegenwart von nichtionischen mizellaren und reversen mizellaren Systemen, einschließlich Brij® 35, untersucht. In der Studie wird aufgezeigt, wie Brij® 35 die Enzymaktivität stabilisieren kann, was auf seine mögliche Anwendung in biochemischen Tests und industriellen Prozessen hindeutet (Gebicka & Jurgas-Grudzinska, 2004, Gebicka & Jurgas-Grudzinska, 2004).
Physical form
30%ige wässrige Lösung.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203728P97691372468
form
gel form
form
liquid
form
semisolid (with melting point ~24 °C.)
form
-
aggregation number
40
aggregation number
40
aggregation number
-
aggregation number
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
CMC
92 μM
CMC
92 μM
CMC
-
CMC
-
description
Merck USA index - 14, 7558
description
Merck USA index - 14, 7558
description
-
description
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
203724-1L07790788048372
203724-100ML04055977203820
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. The product says 30% aqueous solution. Is the "%" w/w, w/v, or v/v?
    1 answer
    1. This unit is % w/w.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf