Merck
203728
BRIJ® 35-Detergens, Proteinqualität®, 10%ige Lösung, sterilfiltriert
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes.
Synonym(e):
BRIJ® 35-Detergens, Proteinqualität®, 10%ige Lösung, sterilfiltriert, Polyoxyethylenglycoldodecylether, Polyoxyethylen (23)-Laurylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 7558
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
40
impurities
<200 μM Aldehyde, <200 μM peroxide
CMC
92 μM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
General description
Leitfähigkeit: <50 µS
Nichtionisches Detergens, das für die Isolierung von funktionellen Membrankomplexen nützlich ist (Aggregationszahl: 40; CMC: 92 mmol/l; HLB-Zahl: 16,9) gebildet werden. Kann für Protokolle, die eine UV-Überwachung der solubilisierten Proteine erfordern, eingesetzt werden, da es eine geringe UV-Absorption aufweist (Leitfähigkeit: <50 µS). Es wurde aufgereinigt, um die Konzentration von kontaminierenden Aldehyden, Metallen, Peroxidasen und Salzen zu verringern.
Physical form
10%ige wässrige Lösung.
Other Notes
Lever, M. 1997. Anal. Biochem.83, 274.
Ashani, Y. und Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>300.2 °F
flash_point_c
> 149 °C