Fortfahren mit
324682
Elastase, Pankreas des Schweins, hochrein, kristallisiert
Elastase, Porcine Pancreas, High Purity, Crystallized, CAS 39445-21-1, is a serine protease that hydrolyzes proteins and peptides, especially at bonds adjacent to neutral amino acid residues.
Synonym(e):
Elastase, Pankreas des Schweins, hochrein, kristallisiert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
1000 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 568,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥25 units/mg protein
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 3535
form
lyophilized
specific activity
≥25 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
distilled water: 10 mg/mL
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.2%
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Native Elastase vom Pankreas des Schweins. Diese Serinprotease katalysiert die Hydrolyse von Proteinen und Peptiden – darunter Albumin, Casein, denaturiertes Kollagen, Elastin, Fibrin und Hämoglobin – und von einer Reihe synthetischer Substrate, die Asparaginsäure, Phenylalanin oder Tyrosin enthalten, insbesondere an Bindungen, die neutralen Aminosäureresten benachbart sind. Gehemmt von DFP, Elastinal und α2-Makroglobulin.
Native Elastase vom Pankreas des Schweins. Katalysiert die Hydrolyse von Proteinen und Peptiden (insbesondere an Bindungen neben neutralen Aminosäureresten), darunter Albumin, Casein, denaturiertes Kollagen, Elastin, Fibrin und Hämoglobin, sowie von einer Reihe synthetischer Substrate, die Asparaginsäure, Phenylalanin oder Tyrosin enthalten. Spaltet die Peptidbindungen vorzugsweise am Carbonylende von Aminosäureresten mit kleinen hydrophoben Seitenketten, etwa Glycin, Valin, Leukin, Isoleukin und ganz besonders Alanin. Gehemmt von DFP, Elastinal und α2-Makroglobulin. Der optimale pH-Wert ist 7,8–8,5; pI = 9,5. Hinweis: Elastase neigt zum Anhaften an Glas. Daher wird die Verwendung silikonisierter Glaswaren empfohlen.
Physical form
Lyophilisiert aus 50 mM Trehalose, 1 mM Essigsäure.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution kann Elastase für die langfristige Verwendung bei 4 °C und pH 6,0 gelagert werden. Wenn Elastase bei Raumtemperatur und optimalem (oder fast optimalem) pH-Wert inkubiert wird, erfolgt rasch eine Autolyse in eine Peptidmischung. Stammlösungen sind bei 4 °C und pH 6,0 bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzymen definiert, die pro Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 8,0 1,0 Mol Suc-Ala-Ala-Pro-Abu-pNA (Art.-Nr. 324699) hydrolysiert.
Largman, C. et al. 1976. Biochemestry15, 2491.
Mandl, I. 1962. Methods in Enzymol.5, 665.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E0258E7885E1250
specific activity
≥25 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4 units/mg protein
specific activity
≥4.0 units/mg protein
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
suspension
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324682-250U07790788054380
324682-1000U04055977196832
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How should the enzyme be reconstituted and stored?
    1 answer
    1. As indicated above, this product is soluble in distilled water to 10 mg/mL. Following reconstitution, elastase may be stored at 4°C at pH 6.0 for long term use. If incubated at room temperature at or near its optimum pH, elastase rapidly autolyzes to a mixture of peptides. Stock solutions are stable for up to 2 months at 4°C, pH 6.0.
      Helpful?
  2. What type of elastase is 324682-250U? Is it type I, II, III, IV, or a mixture?
    1 answer
    1. This product is not currently tested for isoforms, so we cannot speculate on which isoforms are present or most prevalent in this product; however, based on a literature search, this product should be most consistent with isoforms from the pancreas.