Fortfahren mit
324628
EGTA/AM
Membrane-permeable form of the Ca2+-chelating agent EGTA.
Synonym(e):
EGTA/AM, Ethyleneglycol-bis(β-Aminoethyl)-N,N,Nʹ,Nʹ-Tetraacetoxymethyl-Ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 378,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H40N2O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
668.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
€ 378,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
light yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, DMF: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CCOCCOCCN(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C26H40N2O18/c1-19(29)39-15-43-23(33)11-27(12-24(34)44-16-40-20(2)30)5-7-37-9-10-38-8-6-28(13-25(35)45-17-41-21(3)31)14-26(36)46-18-42-22(4)32/h5-18H2,1-4H3
InChI key
GNJXVFXIDHCCKR-UHFFFAOYSA-N
General description
Membrandurchdringende Form des Ca2+-Chelatbildners EGTA.
Membrandurchdringende Version des Ca2+-Chelatbildners EGTA (Katalognr. 324625). Induziert Apoptose in Phäochromozytom-Zellen (PC12).
Application
  • Arresting calcium-regulated sperm metabolic dynamics enables prolonged fertility in poultry liquid semen storage: In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen der Calciumregulierung auf den Spermienstoffwechsel untersucht und es wurde gezeigt, dass EGTA/AM die Calciumdynamik unterbrechen und so die Lagerung und Fertilität von Geflügelsamen erheblich verbessern kann. Diese Ergebnisse könnten weitreichende Auswirkungen auf landwirtschaftliche Praktiken und Geflügelzuchtprogramme haben (Sushadi et al., 2023).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Garcia, J.G., et al. 1992. Blood79, 2056.
Kuriyama, S., et al. 1992. Brain Res.579, 227.
Maki, A., et al. 1992. FASEB J.6, 919.
Negre-Salvayre, A., and Salvayre, R. 1992. Biochim. Biophys. Acta 1123, 207.
Ichinose, M., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.182, 372.
Hong, M., and Moody, T.W. 1991. Peptides12, 1315.
Schnellmann, R.G. 1991. J. Biochem. Toxicol.6, 299.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324626196419616394
TPEN
Millipore
616394
TPEN
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% dry basis (complexometric)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥97% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
form
oil
form
solid (fine)
form
solid
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL, DMF: soluble
solubility
1 M NaOH: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, 0.1 M phosphate pH 7.0: 25 μM, DMSO: soluble
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
324628-10MG04055977196719