Fortfahren mit
616394
TPEN, CAS-Nr. 16858-02-9, Calbiochem
Synonym(e):
TPEN, CAS-Nr. 16858-02-9, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.54
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥97% (titration)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (titration)
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
tan
solubility
ethanol: 10 mg/mL, 0.1 M phosphate pH 7.0: 25 μM, DMSO: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCN(Cc4ncccc4)Cc3ncccc3)(Cc2ncccc2)Cc1ncccc1
InChI
1S/C26H28N6/c1-5-13-27-23(9-1)19-31(20-24-10-2-6-14-28-24)17-18-32(21-25-11-3-7-15-29-25)22-26-12-4-8-16-30-26/h1-16H,17-22H2
InChI key
CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Lipidlöslicher Schwermetallchelator, der künstliche und natürliche Membranen durchdringt. Hilfsreagenz bei bestimmten Techniken zur Messung des freien Ca2+ in den Zellen. Auch nützlich bei der Extraktion von Aβ Amyloid-Ablagerungen aus dem Hirngewebe der Alzheimer-Krankheit’. Hat eine extrem hohe Affinität für Schwermetalle, aber eine geringe Affinität für Ca2+ und Mg2+. Verursacht eine DNA-Fragmentierung, wenn es mit Zn2+ chelatisiert wird, und löst Apoptose in Thymozyten aus. Entfernt Schwermetalle aus dem in Liposomen eingeschlossenen QUIN 2 (Best.-Nr. 551826).
Application
  • Poly(ADP-ribosyl)ation of p53 contributes to TPEN-induced neuronal apoptosis.: This study investigates the role of poly(ADP-ribosyl)ation of the tumor suppressor protein p53 in neuronal apoptosis induced by TPEN, highlighting mechanisms of cell death in neurodegenerative diseases (Kim HL et al., 2015).
  • Essential role of p53 in TPEN-induced neuronal apoptosis.: This article explores the critical involvement of the p53 protein in apoptosis initiated by TPEN in neuronal cells, offering insights into potential therapeutic targets for neuroprotection (Ra H et al., 2009).
  • Clioquinol induces autophagy in cultured astrocytes and neurons by acting as a zinc ionophore.: Demonstrates how Clioquinol, similar to TPEN, functions as a zinc ionophore to induce autophagy, particularly in neurological contexts, which may be relevant for understanding TPEN′s mechanisms (Park MH et al., 2011).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und unter Inertgas einfrieren (-20 °C). Alternativ können Sie für eine langfristige Lagerung mit HCl ansäuern (pH ≤3). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Fonte, J., et al. 2001. J. Alzheimer’s Dis. 3, 209.
Cherny, R.A., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 23223.
Aballay, A., et al. 1995. Biochem. J.312, 919.
Jiang, S., et al. 1995. Labor. Invest.73, 111.
Sheridan, R.E. und Deshpande, S.S. 1995. Toxicon33, 539.
McCabe, M.J., et al. 1993. Lab. Invest. 69, 101.
Hinkle, P.M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25553.
Baba, A., et al. 1991. Brain Res. 557, 103.
Forbes, I.J., et al. 1991. Exp. Cell Res. 195, 224.
Csermely, P. and Somogyi, J. 1989. J. Cellular Physiol.138, 593.
Raspe, E., et al. 1989. Eur. J. Pharmacol.163, 345.
Arslan, L.P., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 2719.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
196419580566524488
description
-
description
Membrane-permeable form of BAPTA.
description
A cell-permeable benzoylthiourea compound that acts as a reversible inhibitor of class III HDAC sirtuins against SirT2 (IC50 = ~ 10 µM).
description
A cell-permeable inhibtor of protein kinase C (IC50 = 20-50 µM).
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (titration)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)