Fortfahren mit
309825
Dihydrorhodamin 123
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite.
Synonym(e):
Dihydrorhodamin 123
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.38
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 352,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pink-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1cc2c(cc1)C(c4c(cc(cc4)N)O2)c3c(cccc3)C(=O)OC
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
InChI key
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Zellpermeable fluorogene Sonde zum Nachweis reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) wie Peroxid und Peroxynitrit. Dihydrorhodamin ist erst nach Umwandlung in Rhodamin 123 fluoreszent.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Nachweis reaktiver Sauerstoffspezies (ROS)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Crow, J.P. 1997. Nitric Oxide1, 145.
Kim, Y.M., et al. 1996. Infect Immun. 64, 3074.
Williams, M.S., and Henkart, P.A. 1996. J. Immunol. 157, 2395.
van de Water, B., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 48, 928.
Royall, J.A., and Ischiropoulos, H. 1993. Arch. Biochem. Biophys. 302, 348.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
83702D1054R9379
color
pink-white
color
-
color
pink
color
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, red
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrorhodamin 123
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
309825-5MG04055977216813