Fortfahren mit
D1054
Dihydrorhodamin 123
≥95% purity, powder
Synonym(e):
DHR 123; Methyl-2-(3,6-diamino-9H-xanthan-9-yl)benzoat; Benzoesäure, 2-(3,6-Diamino-9H-xanthan-9-yl)-, Methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 534,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5989965
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dihydrorhodamin 123, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
pink
solubility
DMSO: >5 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1C2c3ccc(N)cc3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
InChI key
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Peroxidase-Substrat
Dihydrorhodamin 123 (DHR123) ist ein ungeladener, nicht fluoreszierender Farbstoff und ein Derivat von Rhodamin 123 (R123). Dihydrorhodamin 123 (DHR123) wird in Gegenwart von reaktiven Sauerstoffspezies in den Zellen zu fluoreszierendem R123 oxidiert und in den Mitochondrien lokalisiert. Es ist ein Analogon von 2,7-Dichlordihydrofluorescein (DCDHF), ist lipophil und diffundiert durch die Zellmembran.
Application
Dihydrorhodamin 123 (DHR) wurde zum Nachweis von freien intrazellulären Radikalen oder ROS (reaktiven Sauerstoffspezies) in Kopfnieren-abgeleitete Makrophagen eingesetzt. Es wurde auch beim DHR-Assay in roten Blutkörperchen und beim oxidativen-Burst-Test bei Neutrophilen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Dihydrorhodamin 123 wird zum Nachweis von ROS (reaktiven Sauerstoffspezies) eingesetzt. Durch die Anwesenheit von ROS oxidiert Dihydrorhodamin 123 zu dem fluoreszierenden Derivat Rhodamin 123. Diese Reaktion geschieht in Gegenwart von Peroxidase oder einem vergleichbaren Katalysator.
Dihydrorhodamin 123 erkennt Superoxid-Ionen auf Einzelzellebene und wird zur Untersuchung der Superoxid-Erzeugung von Neutrophilen während eines oxidativen Bursts verwendet. Es wird außerdem zur Messung von oxidativem Stress bei Makrophagen und menschlichen Spermien eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
309825R8881T5428
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
color
pink
color
pink-white
color
light pink to red, very dark purple
color
dark green
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear, pink
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrorhodamin 123
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Chronic granulomatous disease in Morocco: genetic, immunological, and clinical features of 12 patients from 10 kindreds
Baba LA, et al.
Journal of clinical immunology, 34(4), 452-458 (2014)
Xin Chen et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 10, 232-232 (2017-08-12)
Alzheimer's disease (AD) is a progressive neurodegeneration. Oligomers of amyloid-β peptides (Aβ) are thought to play a pivotal role in AD pathogenesis, yet the mechanisms involved remain unclear. Two major isoforms of Aβ associated with AD are Aβ40 and Aβ42
Characterization of the calcium-mediated response to alkaline stress in Saccharomyces cerevisiae.
Viladevall L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279, 43614-43624 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D1054-2MG04061833558430
D1054-10MG04061833558423