Fortfahren mit
309800
Dihydroethidium
A cell-permeable, chemically-reduced ethidium derivative.
Synonym(e):
Dihydroethidium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12161505
NACRES:
NA.25
€ 309,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - SF7935000
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pink
solubility
DMSO: 20 mg/mL, DMF: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1c2c(cnc1)c3c(cc(cc3)N)C(C2CC)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-15-20(13-6-4-3-5-7-13)17-10-14(22)8-9-16(17)18-11-24-12-19(23)21(15)18/h3-12,15,20H,2,22-23H2,1H3
InChI key
ZDWPSSBKIMIPMY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables, chemisch reduziertes Ethidiumderivat, das als fluorogene Sonde zum Nachweis reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) verwendet werden kann. Es durchläuft bei ruhenden Leukozyten signifikante Oxidierung, möglicherweise durch Entkopplung der mitochondrialen oxidativen Phosphorylierung. Zytosolisches Dihydroethidium weist eine blaue Fluoreszenz auf; nach Oxidierung zu Ethidium und darauffolgender Interkalation in DNA zeigt sich hellrote Fluoreszenz. Wird oft verwendet, um mittels Flusszytometrie den Anteil an Superoxid-Anionen in Zellen zu ermitteln.
Ein zellpermeables, chemisch reduziertes Ethidiumderivat. Wird üblicherweise zur Analyse des respiratorischen Bursts in Phagozyten verwendet. Nützliche fluorogene Sonde zum Nachweis reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) Es durchläuft bei ruhenden Leukozyten signifikante Oxidierung, möglicherweise durch Entkopplung der mitochondrialen oxidativen Phosphorylierung. Zytosolisches Dihydroethidium weist eine blaue Fluoreszenz auf. Nach Oxidierung der Sonde zu Ethidium interkaliert es in die Zell-DNA und markiert den Nukleus mit hellroter Fluoreszent.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Nützliche fluorogene Sonde zum Nachweis reaktiver Sauerstoffspezies (ROS)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen, mit Inertgas spülen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Haugen, T.S., et al. 1999. Eur. Respir. J.14, 1100.
Mancini, M., et al. 1997. J. Cell Biol.138, 449.
Carter, W.O., et al. 1994. J. Leukoc. Biol.55, 253.
Cinco, M., et al. 1994. FEMS Microbiol. Lett. 122, 187.
Perticarari, S., et al. 1994. J. Immunol. Methods 170, 117.
Perticarari, S., et al. 1991. Cytometry 12, 687.
Bucana, C.D., et al. 1990. Exp. Cell Res.190, 69.
Rothe, G., and Valet, G. 1990. J. Leukoc. Biol.47, 440.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
37291D7008309825
color
pink
color
-
color
pink to very dark red
color
pink-white
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL, DMF: soluble
solubility
acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
chloroform: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPCE)
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydroethidium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
309800-25MG04055977216806
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, I would like to measure superoxide levels in Arabidopsis roots. Would it be appropriate to use dihydroethidium (DHE) for this purpose?
    1 answer
    1. This compound is a useful tool in determining ROS/Superoxide levels. However, this product has not been tested specifically for use in plant tissues. Note that there are a number of publications regarding the use of this probe in Arabidopsis. Please see the links below to review examples:
      Role of reactive oxygen species in the modulation of auxin flux and root development in Arabidopsis thaliana
      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.16118
      Protection of telomeres 1b safeguards the Arabidopsis genome by regulating ROS homeostasis
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13103404/
      Helpful?
  2. I noticed that a compound from your catalogue is described as chemically reduced. I was wondering what the reducing agent used for this is?
    1 answer
    1. The reduction reagent used for this compound was sodium borohydride. The exact protocol used is proprietary to the lab and has not been disclosed, but the following publication may be of interest as a reference: Thomas G, Roques B., FEBS Lett. 1972; 26:169–175. The publication describes the process as follows: ...under nitrogen, in the dark and at 0°C, 500 mg of EB in 10 ml absolute methanol were added to 220 mg NaBH4. After 24 hr stirring, methanol was removed by evaporation in vacuum and 15 ml of 3% sodium hydroxide solution were added. After several extractions with ether, the phases were washed with water and dried over anhydrous sodium sulfate. Solvent was evaporated. The precipitate was recrystallized in ether to yield a light brown powder.