Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.41
UNSPSC Code:
12161505
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5107482
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
solid
mol wt
315.41 g/mol
solubility
acetonitrile: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 358 nm; λem 461 nm, λex 392 nm; λem 410 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
InChI key
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Application
Dihydroethidium (dHEt), eine Fluoreszenzsonde, wird zum Nachweis des Vorhandenseins von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) wie Superoxiden eingesetzt.
Redox-Indikator. Blaue Fluoreszenz vor der Oxidation zu Ethidium.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Other Notes
B-Ring reduziertes Analogon von Ethidium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydroethidium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?