Wichtige Dokumente
Y0000442
Didanosin Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2′,3′-Dideoxyadenosin, ddA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
didanosine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
181-184 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChIKey
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)