Fortfahren mit
268298
DAPI, Dihydrochlorid
Cell-permeable DNA-binding dye.
Synonym(e):
DAPI, Dihydrochlorid, 4ʹ,6-Diamidino-2-phenylindol, 2HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
€ 218,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - NL5995050
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
yellow
solubility
water: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex ~359 nm, λem ~461 nm
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[nH]1c2c(cc1c3ccc(cc3)C(=N)N)ccc(c2)C(=N)N.[H+].[H+]
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
General description
Für DNA spezifischer fluoreszenter Farbstoff. Bindet bevorzugt an Adenin- und Thymin-reiche DNA (Erregung max. 359 nm, Emission max. 461 nm). Nützlich für die mikroskopische Analyse von Zellkernen und Zellkern-DNA in apoptotischen Zellen. Kann ebenfalls zum Nachweis von Mykoplasma verwendet werden. Reversibler Inhibitor von S-Adenosyl-L-Methionin-Decarboxylase und Diaminoxidase. Zellen werden üblicherweise bei 1 µg/ml markiert.
Zellpermeabler DNA-bindender Farbstoff. Bindet bevorzugt an Adenin- und Thymin-reiche DNA. Wird in der Durchflusszytometrie zur Messung des Zellkern-DNA-Anteils oder zur Sortierung isolierter Chromosome verwendet. Nützlich zum mikroskopischen Nachweis von Zellkernen und Zellkern-DNA in normalen und apoptotischen Zellen. Kann ebenfalls zum Nachweis von Mykoplasma verwendet werden. Ein reversibler Inhibitor von S-Adenosyl-L-Methionin-Decarboxylase und Diaminoxidase. Auch als 5 mg/ml mM Lösung in H2O (Katalog-Nr. 508741) erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Bindet bevorzugt an Adenin- und Thymin-reiche DNA.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °;C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °;C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 6 Wochen lang und bei einer Temperatur von -20°;C bis zu 6 Monate lang stabil.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9542D8417MBD0015
color
yellow
color
-
color
-
color
-
fluorescence
λex ~359 nm, λem ~461 nm
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
form
solid
form
powder
form
powder
form
liquid
solubility
water: 5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, PBS: insoluble
solubility
H2O: 20 mg/mL, PBS: insoluble
solubility
water: soluble
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Expression of genetically-encoded fluorescently-tagged proteins has widely been employed for real-time visualization of cellular behavior and trafficking. Prepackaged, ready-to-use, high-titer lentiviral particles (which we have termed “lentiviral biosensors”) encoding GFP- or RFP-tagged proteins are a convenient, robust solution for fluorescent imaging of transduced cells. Compared to other nonviral transfection methods, lentiviral transduction, in many cases, offers higher transfection efficiency and more homogeneous protein expression, particularly for traditionally hard-to-transfect primary cell types. Lentiviral biosensors are ideal for use with fixed and live cell fluorescent microscopy, and are non-disruptive towards cellular function. GFP- or RFP-protein localization matches well with antibody-based immunostaining and demonstrates altered patterns of expression upon treatment with modulators of cell function and phenotype. Lentiviral biosensors provide a broadly effective, convenient method for visualization of cell behavior under a variety of physiological and pathological treatment conditions, in both endpoint and real-time imaging modalities. In this study, we focus on lentiviral biosensors containing GFP-LC3 and RFP-LC3 for the study of autophagosome formation.
Diana Sánchez-Ponce et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 22(7), 1648-1661 (2011-09-24)
The cisternal organelle that resides in the axon initial segment (AIS) of neocortical and hippocampal pyramidal cells is thought to be involved in regulating the Ca(2+) available to maintain AIS scaffolding proteins, thereby preserving normal AIS structure and function. Through
Ji Hoon Jeon et al.
Experimental & molecular medicine, 48(12), e277-e277 (2016-12-10)
A small proportion of cancer cells have stem-cell-like properties, are resistant to standard therapy and are associated with a poor prognosis. The metabolism of such drug-resistant cells differs from that of nearby non-resistant cells. In this study, the metabolism of
Ismael Santa-Maria et al.
Molecular neurodegeneration, 2, 17-17 (2007-09-08)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by the presence of two histopathological hallmarks; the senile plaques, or extracellular deposits mainly composed of amyloid-beta peptide (Abeta), and the neurofibrillary tangles, or intraneuronal inclusions composed of hyperphosphorylated tau protein.Since Abeta aggregates are found
Global Trade Item Number
SKUGTIN
268298-10MG04055977197785