Fortfahren mit
266785
Diacylglycerin-Kinase-Inhibitor I
The Diacylglycerol Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 93076-89-2, controls the biological activity of Diacylglycerol Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Diacylglycerin-Kinase-Inhibitor I, R59022, 6-{2-{4-[(p-Fluorophenyl)phenylmethylen]-1-Piperidinyl}Ethyl}-7-Methyl-5H-Thiazolo(3,2-a)pyrimidin-5-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H26FN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.58
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
ethanol: 12 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=C3CCN(CC3)CCc4[c]([n]5c([s]cc5)nc4C)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
InChI key
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Potenziert die Aktivität von Proteinkinase C durch Hemmung des Diacylglycerol-Metabolismus. Hemmt Diacylglycerol-Kinase (IC50 = 2,8 µ;M) ohne Beeinträchtigung von Phosphodiesterase oder Phosphatidylinositolkinase. Potenziert diese Wirkung in Untersuchungen des signalleitenden Inositol-Lipid-Metabolismus. Hemmt menschliche Thrombozyten-DAG-Kinase in intakten Zellen (IC50 = 3,6 µ;M) und isolierten Membranen (IC50 = 6,7 µ;M). Hemmt bei Schweinethymus-Zytosol die 80 kDa-DAG-Kinase (IC50 = 10 µ;M), weist aber keine Wirkung auf 150 kDA DAG-Kinase auf. Schwacher Antagonist gegen Dopamin D2 und Histamin H1 und starker Antagonist gegen Serotonin S2.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Diacylglycerolkinase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Goin, M., et al. 1993. FEBS Lett. 316, 68.
Ohtsuka, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 15418.
de Chaffoy de Courcelles, D., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 15762.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5919D5794266788
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
solubility
ethanol: 12 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
DMSO: 12.5 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diacylglycerin-Kinase-Inhibitor I
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
266785-5MG04055977197761