Fortfahren mit
D5794
Diacylglycerol Kinase Inhibitor II
solid
Synonym(e):
3-[2-[4-(bis(4-Fluorophenyl)methylene)-1-piperidinyl]ethyl]-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone, R59949
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,30
€ 44,45
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H25F2N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
€ 44,45
Listenpreis€ 52,30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
pale yellow
mp
228-230  °C
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)\C(=C2\CCN(CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O)CC2)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C28H25F2N3OS/c29-22-9-5-19(6-10-22)26(20-7-11-23(30)12-8-20)21-13-15-32(16-14-21)17-18-33-27(34)24-3-1-2-4-25(24)31-28(33)35/h1-12H,13-18H2,(H,31,35)
InChI key
ZCNBZFRECRPCKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Diacylglycerol Kinase Inhibitor II has been used to determine tumor-induced inhibition with genetically modified cytotoxic T cells expressing chimeric antigen receptors (CAR). It has also been used to induce pAkt and PKR-like extracellular signal-regulated kinase (pErk) signals in T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) cells.
Biochem/physiol Actions
Diacylglycerol kinase inhibitor. Inhibits formation of [38P]1-Oleoyl-2-acetylglyceryl-3-phosphoric acid (OAPA) in red blood cell membranes: IC50 = 3.3 μM.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5919266788D129
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, ethyl acetate: soluble, H2O: insoluble
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
DMSO: 12.5 mg/mL
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
color
pale yellow
color
pale yellow
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diacylglycerol Kinase Inhibitor II
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)