Fortfahren mit
252926
N-Acetyl-Neuraminsäure, 2,3-Dehydro-2-Desoxy-, Natriumsalz
Inhibitor of bacterial, viral, and mammalian neuraminidases. Ki = 4 µM for influenza virus neuraminidase. Believed to act by binding to the catalytic site of neuraminidase as a transition state analog.
Synonym(e):
N-Acetyl-Neuraminsäure, 2,3-Dehydro-2-Desoxy-, Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16NNaO8
Molekulargewicht:
313.24
NACRES:
NA.79
UNSPSC Code:
12352201
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
off-white to pale yellow
solubility
water: 1 mM
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein Gangliosid-Neuraminidase-Inhibitor, der vermutlich durch Bindung an die katalytische Stelle von Neuraminidase wirkt. Hemmt gemäß Berichten Influenzavirus-Neuraminidase (Ki = 4 µ;M). Hemmt ebenfalls bakterielle, virale und Säugetier-Neuraminidasen.
Hemmt bakterielle, virale und Säugetier-Neuraminidasen. Ki = 4 µ;M für Influenzavirus-Neuraminidase. Wirkt vermutlich durch Bindung an die katalytische Stelle von Neuraminidase als Übergangszustand-Analog.
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Kopitz, J., et al. 1997. Eur. J. Cell. Biol.73, 1.
Holzer, C.T., et al. 1993. Glycoconj. J.10, 40.
Chong, A.K., et al. 1991. Biochem. Int.24, 165.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N78851612619475874-M
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
water: 1 mM
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 200 mg/mL
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
color
off-white to pale yellow
color
-
color
-
color
off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c