Fortfahren mit
475874-M
MK571, Sodium Salt
≥90% (HPLC), leukotriene D4receptor antagonist, solid
Synonym(e):
MK571, Sodium Salt, L 660711, Sodium Salt, (E)-3-[[[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-[[3-dimethylamino)-3-oxopropyl]thio]methyl]thio]-propanoic Acid, Sodium Salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26ClN2O3S2 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MK571, Sodium Salt, A selective, competitive antagonist of leukotriene D4 (LTD4) (Ki = 2.1 nM for inhibition of [³H]LTD4 binding to human lung membranes).
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 200 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(C(SCCC(=O)O)c1cc(ccc1)\C=C\c2nc3c(cc2)ccc(c3)Cl)CCC(=O)N(C)C
InChI
1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+
InChI key
AXUZQJFHDNNPFG-UXBLZVDNSA-N
General description
A selective, competitive antagonist of leukotriene D4 (LTD4) receptor (Ki = 2.1 nM for inhibition of [3H]LTD4 binding to human lung membranes). Also reported to inhibit multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1).
Biochem/physiol Actions
Primary Target
Antagonist of leukotriene D4 (LTD4)
Target Ki: 2.1 nM for inhibition of [3H]LTD4 binding to human lung membranes
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions in are stable for up to 1 week at -20°C; DMSO stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C. Acidic pH and heavy metals will accelerate decomposition.
Other Notes
Olson, D.P., et al. 2001. Cytometry46, 105.
Van der Kolk, D.M., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 1727.
Jones, T.R., et al. 1989. Can. J. Physiol. Pharmacol.67, 17.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.0484405-23-38315.04841
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 200 mg/mL
solubility
water: 100 mM
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 10 mM, 1 M NaOH: 100 mM
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475874-5MG07790788050474