Fortfahren mit
252000
DDMAB
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Synonym(e):
DDMAB, N-Dodecyl-N,N-(Dimethylammonio)Butyrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.49
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.21
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to beige
CMC
4.3 mM
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCC(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Wasserlöslicher zwitterionischer Detergens mit ähnlichen Eigenschaften zu DDMAU (Katalognr. <;A href="http://www.emdbiosciences.com/products/EMD_BIO-252005">;252005<;/A>;), der sich jedoch in der Länge des Polymethylenarms unterscheidet. Höhere Effizienz als DDMAU bei der Extraktion von Mykoplasmamembran-Antigenen unter milden Bedingungen.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 6 Wochen haltbar.
Other Notes
Brenner, C., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 515.
Chevalier, Y., et al. 1991. Langmuir7, 848.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00413D2004382310
DDMAB Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Millipore
252000
DDMAB
form
crystalline solid
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94%
assay
≥99% (TLC)
assay
98%
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
CMC
4.3 mM
CMC
4.3
CMC
-
CMC
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DDMAB
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
252000-5GM04055977217285