Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.49
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥94%
mol wt
299.49 g/mol
CMC
4.3
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
InChI key
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| CMC 4.3 | CMC 4.3 mM | CMC - | CMC - |
| mol wt 299.49 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| description zwitterionic | description - | description - | description zwitterionic |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥94% | assay ≥98% (HPLC) | assay 95% | assay ≥99.0% (HPCE) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DDMAB
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[2-(Methacryloyloxy)-ethyl]-dimethyl-(3-sulfopropyl)-ammoniumhydroxid 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/217/219/73c91e1c-0ee4-4b3d-bead-a6dc3d09d1da/640/73c91e1c-0ee4-4b3d-bead-a6dc3d09d1da.png)