Fortfahren mit
2430-M
L-Cysteine, Hydrochloride
Synonym(e):
L-Cysteine, Hydrochloride, Cys, HCI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO2S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.16 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>98% (titration)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 10 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
10-30°C
SMILES string
SC[C@H]([N+H3])C(=O)O.[Cl-]
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
General description
Amino acid with a non-polar side chain. Sulfur containing side chains facilitate the formation of disulfide bonds in proteins. Used as a reagent for reducing reactive sulfhydryl groups.
Application
  • Application of L-Cysteine Hydrochloride Delays the Ripening of Harvested Tomato Fruit.: This research demonstrates the effectiveness of L-cysteine hydrochloride in delaying the ripening process in harvested tomatoes, suggesting a potential approach for extending the shelf life of fresh produce and reducing post-harvest losses (Song et al., 2024).
  • L-Cysteine hydrochloride inhibits Aspergillus flavus growth and AFB(1) synthesis by disrupting cell structure and antioxidant system balance.: Highlights the antimicrobial properties of L-cysteine hydrochloride against Aspergillus flavus, presenting a promising compound for controlling fungal contamination in food products and enhancing food safety (Qiu et al., 2023).
Preparation Note
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.028394400-M30120
form
solid
form
crystalline powder
form
solid
form
powder or crystals
assay
>98% (titration)
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
assay
≥98% dry basis (titration)
assay
≥99.0% (RT)
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white
color
-
color
white
color
white
solubility
water: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
650 g/L
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2430-1KG04055977199109
2430-100GM04055977199116