Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
description
RTECS - OL5650000
Merck USA index - 14 5636
assay
≥98% dry basis (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
General description
Application
- Combining directed evolution with high cell permeability for high-level cadaverine production in engineered Escherichia coli.: Diese Studie befasst sich mit der Verwendung von L-Lysinhydrochlorid in gentechnisch veränderten E. coli zur Steigerung der Produktion von Cadaverin, einem Schlüsselbestandteil von Biopolyamiden, und zeigt eine deutliche Ertragssteigerung durch innovative genetische Modifikationen und Zelldurchlässigkeitsbehandlungen (Liu et al., 2024).
- Investigation of the Effect of Nanocrystalline Calcium Carbonate-Substituted Hydroxyapatite and L-Lysine and L-Arginine Surface Interactions on the Molecular Properties of Dental Biomimetic Composites.: Diese Veröffentlichung untersucht die Rolle von L-Lysinhydrochlorid bei der Verbesserung der Eigenschaften zahnmedizinischer Verbundstoff-Biomimetika und bietet Einblicke in dessen Potenzial zur Verbesserung von Werkstoffen für die Zahnrestauration durch Nanotechnologie (Goloshchapov et al., 2021).
- Carbon nanogels exert multipronged attack on resistant bacteria and strongly constrain resistance evolution.: In dieser Studie wurde L-Lysinhydrochlorid bei der Entwicklung von Kohlenstoff-Nanogelen zur Bekämpfung antibiotikaresistenter Bakterien verwendet und dessen Potenzial bei der Entwicklung wirksamerer antimikrobieller Behandlungen aufgezeigt (Mao et al., 2022).
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder or crystals | form solid |
| assay ≥98% dry basis (titration) | assay - | assay ≥99.5% (AT) | assay 98.5-101.0% (alkalimetric) |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| color white | color - | color white | color - |
| solubility water: 1 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 420 g/L |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4400-100GM | 04055977187083 |
| 4400-1KG | 04055977187076 |