Fortfahren mit
239825
AMD3100
≥98% (HPLC), CXCR4 receptor antagonist, liquid
Synonym(e):
InSolution CXCR4-Antagonist I, AMD3100
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
15 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H54N8 · 8HCl · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
866.53
MDL number:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
€ 222,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
AMD3100, InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.Cl.N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CN2CCNCCCNCCNCCC2
InChI
1S/C28H54N8.8ClH/c1-9-29-15-17-31-13-3-21-35(23-19-33-11-1)25-27-5-7-28(8-6-27)26-36-22-4-14-32-18-16-30-10-2-12-34-20-24-36;;;;;;;;/h5-8,29-34H,1-4,9-26H2;8*1H
InChI key
UEUPDYPUTTUXLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine symmetrische Bicyclam-Verbindung, die die CXCL12-Bindung (SDF1) an CXCR4 antagonisiert (IC50 = 108 und 245 nM für Ratten- bzw. menschliches CXCR4) und den SDF1-induzierten Ca2+-Fluss (um 100 % bei 100 ng/ml in SUP-T1- und THP-1-Kulturen) hemmt; ebenso hemmt sie eine CXCR4-, jedoch nicht CCR5-vermittelte HIV-Infektion (IC50 200 nM) und verstärkt zugleich die Bindung von SDF1 an CXCR7 (um ~60 % bei 1 mM mit CXCR7-exprimierenden HEK293T-Zellen) und die SDF1-induzierte β;-Arrestin-Rekrutierung an CXCR7 (EC50 = 6,48 und 11,8 nM bei Vorliegen bzw. Abwesenheit von 10 µ;M AMD3100). Eine Verabreichung von AMD3100 mittels intravenöser Infusion führt gemäß Berichten zur Mobilisierung hämatopoietischer Stammzellen in Menschen, Hunden und Mäusen in vivo. Weist keine hemmende Wirkung gegen den chemokin-induzierten Signalweg über CXCR1/2/3 oder CCR1/2/3/4/5/6/7/8/9 auf.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
CXCR4
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 50-mM-Lösung (15 mg/308 µl) von CXCR4-Antagonist I, AMD3100 (Katalog-Nr. 239820) in H₂O.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C). Aliquote sind bei -70 °;C bis zu 1 Jahr lang haltbar.
Other Notes
Kalatskaya, I., et al. 2009. Mol. Pharmacol.77, 1240.
Pitchford, S.C., et al. 2009. Cell Stem Cell4, 62.
De Clercq, E. 2009. Biochem. Pharmacol.77, 1655.
Thoma, G., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7915.
De Clercq, E. 2000. Mol. Pharmacol.57, 833.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
239820190080373403
form
liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
239825-15MG04055977198997