Fortfahren mit
373403
Hh/Gli-Antagonist, GANT61
InSolution, ≥95%
Synonym(e):
InSolution Hh/Gli-Antagonist, GANT61
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H35N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.60
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 83,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, desiccated (hygroscopic), protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)C1=CC=CC=C1CN2CCCN(CC3=CC=CC=C3N(C)C)C2C4=CC=NC=C4
InChI
1S/C27H35N5/c1-29(2)25-12-7-5-10-23(25)20-31-18-9-19-32(27(31)22-14-16-28-17-15-22)21-24-11-6-8-13-26(24)30(3)4/h5-8,10-17,27H,9,18-21H2,1-4H3
InChI key
KVQOGDQTWWCZFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Hexahydropyrimidin-Verbindung, die ähnliche pharmakologische Eigenschaften, aber eine deutlich unterschiedliche Struktur aufweist wie GANT58 (Katalog-Nr. 373400). Während beide Verbindungen als nachgeschaltete Hedgehog (Hh) Signalweg-selektive Blocker wirken und mit ähnlicher Potenz (IC50 ~5 µM) auf Gli-vermittelte Gen-Transaktivierung in SAG-stimulierten Shh-L2-Zellen gerichtet sind, zeigt GANT61 eine bessere Antitumor-Wirkung in-vivo, wahrscheinlich aufgrund seiner überragenden Pharmakokinetik. Nur GANT61, jedoch nicht GANT58, hemmt die Gli-DNA-Bindung in HEK293-Zellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Gli1 und Gli2
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Eine 25 mM Lösung (2 mg/186 µ;l) des Hh/Gli-Antagonisten, GANT61 (<;A href="http://www.emdmilliore.com/products/EMD_BIO-373401">;Best.-Nr. 373401<;/A>;) in DMSO.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
373400239825239820
description
InSolution, ≥95%
description
The Hh/Gli Antagonist, GANT58, also referenced under CAS 64048-12-0, controls the biological activity of Hh/Gli. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
description
InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I
description
The CXCR4 Antagonist I, AMD3100, also referenced under CAS 155148-31-5, controls the biological activity of CXCR4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)