Fortfahren mit
234167
Anti-Collagen Typ I Kaninchen pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Collagen-Typ-I-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
Citations:
48
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (1:30-1:60)
Immunoblotting (1:200-1:500)
Immunofluorescence (1:20-1:40)
Immunoprecipitation (1:20-1:60))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Dieses Anti-Collagen Typ I Kaninchen pAb ist zur Verwendung bei Gefrierschnitten, Immunblotting, Immunfluoreszenz und Immunausfällung zum Nachweis von Collagen Typ I validiert.
Erkennt Collagen Typ I. Weist eine leichte Kreuzreaktivität mit Collagen Typ III auf.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, geliefert als unverdünntes Serum. Erkennt das ~115 kDa (Doublet) Collagen-Protein Typ I.
Immunogen
Aufgereinigtes fetales Mäusehaut-Collagen Typ I
Fetale Mäusehaut
Application
Gefrierschnitte (1:30-1:60, siehe Anmerkungen)
Immunblotting (1:200-1:500)
Immunfluoreszenz (1:20-1:40)
Immunausfällung (1:20-1:60)
Physical form
Unverdünntes Serum.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Romanos, G.E., et al. 1992. J. Periodont. Res. 27, 101.
Zimmermann, B., et al. 1992. Eur. Arch. Biol. 103, 93.
Schrö;ter-Kermani, C., et al. 1991. Matrix 11, 428.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
234169CP18565191
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, human, bovine, rabbit
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yusuke Kubo et al.
International journal of molecular sciences, 21(3) (2020-02-12)
Tenocytes are mechanosensitive cells intimately adapting their expression profile and hence, their phenotype to their respective mechanomilieu. The immunolocalization and expression intensity of tenogenic, anabolic and catabolic markers in tenocytes in response to in vitro mechanical loading have not been
Mei Li et al.
International journal of molecular medicine, 38(2), 513-520 (2016-06-18)
Hepatitis B virus (HBV)-associated glomerulo-nephritis is the most common extra-hepatic disorder occurring with hepatitis B virus infection. In the present study, we hypothesized that HBV X protein (HBx) may play a critical role in renal interstitial fibrosis, as HBx has been shown to induce epithelial-mesenchymal transition (EMT)
Kun Zhang et al.
Theranostics, 9(25), 7566-7582 (2019-11-07)
Liver fibrosis leading to cirrhosis is one of the major health burdens worldwide with currently limited therapeutic options available. Long noncoding RNAs (lncRNAs) play important roles in various biological and pathological processes in a cell- or tissue-specific manner. However, there
Global Trade Item Number
SKUGTIN
234167-500UL04055977200072
Questions
  1. Hi, Does this col I antibody 234167 work in denatured conditions in a western blot?
    1 answer
    1. We have not studied product 234167 in denatured conditions for a Western blot. Here are some literature references one can browse through: https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C22&q=234167+western+blot+sigma&btnG=