Merck
565191
Anti-Serumamyloid-P-Komponente aus Kaninchen-pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-SAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoelectrophoresis
Immunofluorescence (1:20-1:50)
Immunohistochemistry (1:200)
Ouchterlony
Radial Immunodiffusion )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Diese Anti-Serumamyloid-P-Komponente aus Kaninchen-pAb ist validiert für die Verwendung in ELISA, Immunelektrophorese, IF, IHC, Ouchterlony, Radiale Immundiffusion für die Detektion der Serumamyloid-P-Komponente.
Erkennt die Serumamyloid-P-Komponente
  • Antikörper-Zielgensymbol: APCS
  • Zielsynonym: MGC88159, PTX2, SAP, Serumamyloid-P-Komponente
  • Entrez-Genname: Amyloid-P-Komponente, Serum
  • Hu-Entrez-ID: 325<;/A>;
  • Mu-Entrez-ID: 20219<;/A>;
  • Ratten-Entrez-ID: 29339<;/A>;
  • Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, wird als unverdünntes Serum geliefert. Erkennt die Serumamyloid-P-Komponente.
    Immunogen
    Human
    aufgereinigte menschliche SAP-komponente
    Application
    ELISA (siehe Anmerkungen)
    Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
    Immunfluoreszenz (1:20-1:50)
    Immunhistochemie (1:200)
    Ouchterlony (siehe Anmerkungen)
    Radiale Immundiffusion (siehe Anmerkungen)
    Physical form
    Unverdünntes Serum.
    Preparation Note
    Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
    Other Notes
    Monospezifisch für Serumamyloid P gemäß Bestimmung mittels Ouchterlony und Immunelektrophorese. Immunfluoreszenz- und Immunperoxidase-Färbung von menschlichem Gewebe identifiziert spezifisch nur die Strukturen mit bekanntem SAP-Gehalt. Dieser Antikörper eignet sich laut Berichten für ELISA und radiale Immundiffusion. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die optimale Arbeitsverdünnung vor.
    Serban, D., and Rordorf-Adam, C. 1986. J. Immunol. Methods90, 159.
    Pepys, M.B., et al. 1979. Nature278, 259.
    Legal Information
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toxizität: Standard-Handhabung (A)
    Still not finding the right product?
    Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
    Lagerklasse
    10 - Combustible liquids
    wgk
    WGK 1
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Global Trade Item Number
    SKUGTIN
    565191-1ML04055977267594