Fortfahren mit
233153-M
Clelands Reagens
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protective agent for SH groups
Synonym(e):
Clelands Reagenz, ULTROL®-Qualität, Dithiothreitol, DTT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥99% (titration)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 3376
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 200 mM, ethanol: soluble
cation traces
heavy metals: <1 ppm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
General description
Absorption: (100 mmol/l, 280 nm): ≤0,1. Oxidiertes Dithiothreitol: ≤0,5 %.
DTT ist ein wasserlösliches Schutzmittel für Sulfhydrylgruppen. Es erhält Monothiole im reduzierten Zustand und bewirkt eine quantitative Reduktion der Disulfide. Wird für die Untersuchung von Disulfidaustauschreaktionen der Proteinsulfide verwendet. DTT durchdringt Zellmembranen leicht, schützt Proteinsulfhydryle und stellt die durch die Oxidation von Sulfhydrylgruppen in vitro verlorene Enzymaktivität wieder her. Als Reduktionsmittel zyklisiert es bei der Reduktion der Disulfide zu Thiolen, sodass die Reaktion bis zum Ende „vorangetrieben“ wird, ohne große Mengen an Reduktionsmittel zu benötigen. Wenn freie Thiole später getestet werden sollen, muss das überschüssige Reduktionsmittel durch Dialyse oder eine andere geeignete Methode entfernt werden. Alternativ kann auch eine immobilisierte Form von DTT (REDUCTACRYL-Reagens, Katalognr. 233157) verwendet werden. Absorption: (100 mmol/l, 280 nm): ≤0,05. Oxidiertes Dithiothreitol: ≤0,5 %.
Ein Schutzmittel für SH-Gruppen.
Application
  • Mechanochemical disulfide reduction reveals imprints of noncovalent sulfuroxygen chalcogen bonds in protein-inspired mimics in aqueous solution: In dieser Studie wird die Verwendung von Clelands Reagenz bei der Untersuchung nichtkovalenter Wechselwirkungen in Protein-Mimics unter mechanochemischen Bedingungen beleuchtet, was Einblicke in die für die Proteintechnik und das Wirkstoffdesign relevante Disulfidbindungsdynamik ermöglicht (Dopieralski et al., 2020).
  • A Simple In Vitro Gut Model for Studying the Interaction between Escherichia coli and the Intestinal Commensal Microbiota in Cecal Mucus: In dieser Arbeit wird Clelands Reagenz in mikrobiologischen Tests verwendet, um die komplexen Wechselwirkungen innerhalb des Darmmikrobioms zu verstehen, was wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung therapeutischer Strategien gegen Darmerkrankungen ermöglicht (Mokszycki et al., 2018).
  • Synthesis of the marine bromotyrosine psammaplin F and crystal structure of a psammaplin A analogue: Es wird die Rolle von Clelands Reagenz bei der Synthese und Strukturanalyse mariner Naturprodukte beschrieben, die potenzielle Lead-Substanzen für neuartige Wirkstoffe sind (Yang et al., 2010).
  • Effects of dithiothreitol on protein activity unrelated to thiol-disulfide exchange: for consideration in the analysis of protein function with Cleland′s reagent: In dieser Forschungsarbeit werden die biochemischen Auswirkungen von Clelands Reagenz (Dithiothreitol) über seine primäre Verwendung hinaus im breiteren Kontext mit warnender Perspektive für seine Anwendung in Proteinstudien beschrieben (Alliegro, 2000).
  • A modified reagent for the confirmation of blood: Beschreibt eine forensische Anwendung, bei der Clelands Reagenz modifiziert wird, um eine verbesserte Empfindlichkeit und Spezifität beim Nachweis von Blut zu erzielen, was für die forensische Wissenschaft und kriminalpolizeiliche Ermittlungen von entscheidender Bedeutung ist (Hatch, 1993).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Vermeiden Sie Kontakt mit Metallen. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chau, M-H. und Nelson, J.W. 1991. FEBS Lett.291, 296.
Lauriault, V.V.M. und O′Brien, P.J. 1991. Mol. Pharmacol.40, 125.
Klonne, D.R. und Johnson, D.R. 1988. Toxicol. Lett.42, 199.
Zhang, R. und Snyder, G.H. 1988. Biochemistry27, 3785.
Shaked, Z., et al. 1980. Biochemistry19, 4156.
Zahler, W.L. und Cleland, W.W. 1968. J. Biol. Chem.243, 716.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
560000D977943815
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
assay
≥99.5% (RT)
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
solubility
water: 200 mM, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
liquid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clelands Reagens
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
233153-10GM04055977217650
233153-1GM-M04055977217643
233153-1GM04055977217643
233153-5GM-M07790788054267
233153-5GM07790788054267
233153-10GM-M04055977217650