Über diesen Artikel
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
description
RTECS - EK1610000
form
liquid
reaction suitability
reagent type: reductant
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
General description
Dithiothreitol-Konzentrat (DTT; Best.-Nr. 233155) in Phosphatpbuffer, pH 6,5 - 7,5. Bestimmt für die Isolierung von Epithelzellen, pathogenen oder saprophytischen Bakerien, Pilzen und Hefen aus dem Sputum. Jedes Fläschchen enthält ausreichend Material für die Herstellung von 100 ml Arbeitslösung.
Ein Dithiothreitol-Konzentrat (DTT) in Phosphatpuffer. Nützlich für die Isolierung von pathogenen oder saprophytischen Bakerien, Pilzen, Hefen und Epithelzellen aus dem Sputum und anderen mukoiden Flüssigkeiten.
Hinweis: 1 Set = 20 x 10 ml.
Physical form
20 Fläschchen mit je 10 ml DTT-Konzentrat ODER 1 Fläschchen mit 10 ml DTT-Konzentrat.
Preparation Note
Den Fläschcheninhalt mit 100 ml sterilem destilliertem Wasser verdünnen. Sanft wirbeln, um jeglliche Kristalle aufzulösen. Wenn das verdünnte Material trüb erscheint, kann die Lösung gefiltert werden, um unlösliche Partikel zu entfernen. Die verdünnte Lösung besteht aus ~6,5 mM Dithiothreitol in 100 mM Phosphatpuffer, pH 7,0.
Nach dem Öffnen eines Fläschchens muss das nicht gebrauchte Konzentrat mit inertem Gas (z. B. N₂;) gespült und kühl gelagert (4 °;C) werden. Verdünnte Lösungen, die unter intertem Gas aseptisch bei 4 °;C gelagert werden, sind bis zu 48 h haltbar.
Other Notes
Hirsch, S.R., et al. 1969. J. Lab. Clin. Med.74, 346.
Shah, R.R. and Dye, W.E. 1966. Am. Rev. Respir. Dis.94, 454.
Dixon, J.M.S. and Miller, D.C. 1965 (November). Lancet p. 1046.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
May, J.R. 1953 (September). Lancet p. 535.
Shah, R.R. and Dye, W.E. 1966. Am. Rev. Respir. Dis.94, 454.
Dixon, J.M.S. and Miller, D.C. 1965 (November). Lancet p. 1046.
Cleland, W.W. 1964. Biochemistry3, 480.
May, J.R. 1953 (September). Lancet p. 535.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPUTOLYSIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c