Fortfahren mit
230734
Choriongonadotropin, humaner Urin, Standardqualität
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade, CAS 9002-61-3, is a native glycoprotein hormone that is synthesized by chorionic tissue of the placenta and found in urine during pregnancy.
Synonym(e):
Choriongonadotropin, humaner Urin, Standardqualität, hCG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
2.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Form:
solid
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 2216, Protein Concentration/ Report Result, weight
sterility
non-sterile
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
pI 
4.9
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives humanes Choriongonadotropin aus Urin. Glykoproteinhormon, das durch Choriongewebe der Plazenta synthetisiert wird und während der Schwangerschaft im Urin vorkommt. Es kommt außerdem in Körperflüssigkeiten von Patienten mit Trophoblastenerkrankung und Eierstocktumoren vor. ≥3000 IU/mg (Who 3rd IS 75/537).
Biochem/physiol Actions
≥3000 IU/mg Feststoff (Who 3rd IS 75/537)
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der rekonstituierten Lösungen vermeiden. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chandy, K.G., et al. 1990. Science247, 973.
Smith, D.B. und Johnson, K.S. 1988. Gene67, 31.
Tempel, B.L., et al. 1988. Nature332, 837.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1297001C1063CG10
biological source
human
biological source
-
biological source
human urine
biological source
human urine
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
solubility
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"As transgenic mouse core laboratories know well, mouse models are a powerful means of determining the function of mammalian genes in the context of whole organisms—especially since over 95% of the mouse genome is similar to the human genome. However, you may not know that: 1. Laboratory mouse strains are descended from ancestors in modern-day Pakistan. 2. The first inbred strain of lab mouse was created in 1909. It was named DBA for its coat color: dilute brown non-agouti. 3. There is a mutant mouse actually named“Bad Hair Day” (Bhrd). Someone get this little guy a stylist! 4. Male mice, when treated with anticancer drugs, have been shown to pass on DNA instability to their offspring. 5. The founder of Jackson Laboratories, C. C. Little, once had lunch with Walt Disney to request that an animated film be created linking Mickey Mouse and the laboratory mouse. The request was denied."
Kimberly Mitchell et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(23), 12772-12783 (2020-05-30)
The luteinizing hormone surge is essential for fertility as it triggers ovulation in females and sperm release in males. We previously reported that secretoneurin-a, a neuropeptide derived from the processing of secretogranin-2a (Scg2a), stimulates luteinizing hormone release, suggesting a role
Xuzhe Zhang et al.
Molecular biology and evolution, 37(2), 507-523 (2019-10-22)
Evolution of highly invasive placentation in the stem lineage of eutherians and subsequent extension of pregnancy set eutherians apart from other mammals, that is, marsupials with short-lived placentas, and oviparous monotremes. Recent studies suggest that eutherian implantation evolved from marsupial
Elisabet Rosàs-Canyelles et al.
Science advances, 6(17), eaay1751-eaay1751 (2020-06-05)
The process by which a zygote develops from a single cell into a multicellular organism is poorly understood. Advances are hindered by detection specificity and sensitivity limitations of single-cell protein tools and by challenges in integrating multimodal data. We introduce
Global Trade Item Number
SKUGTIN
230734-1MG04055977218220
230734-2.5MG04055977218237
Questions
  1. Hi, we would like to double-check a couple of things: the sample is from human urine (not recombinant). How many mg of protein are present? We ordered 2.5 mg, so 7500 IU. 1l unit =2.35×10−12 moles, or 6×10−8 gram; so 450 ugs correct? Thanks
    1 answer
    1. This product is from human urine. The protein concentration can be found on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/230734#product-documentation