Fortfahren mit
CG10
Choriongonadotropin
lyophilized powder, vial of ~10,000 IU
Synonym(e):
Choriogonin, HCG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 278,00
10 vials
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 1.380,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
human urine
Form:
lyophilized powder
€ 278,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human urine
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
lyophilized powder
mol wt
37.9 kDa
contains
mannitol
packaging
vial of ~10,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
impurities
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubility
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CGA(1081)
General description
Das Glykoproteinhormon, das aus einer α-Kette mit 92 Aminosäuren besteht, die der von LH, FSH und TSH entspricht; und einer eindeutigen β-Kette mit 149 Aminosäuren. Wird produziert vom Chorionzottengewebe und ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung des Gelbkörpers während der frühen Schwangerschaft. Wird auch von Throphoblastzellenneoplasmen produziert, die sich durch erhabene, freie hCG-β-Ketten und hyperglykosyliertem hCG auszeichnen.
Application
Choriongonadotropin wird verwendet:
  • bei der in-vitro-Analyse der Zytotoxizität
  • bei Ei- und Embryonenpräparationen
  • bei der Superovulation von CD-1-Mäusen
  • bei Gonadotropinpräparationen für in-vivo-Studien mit dem Agonisten (LHRH-a) des luteinisierenden hormonausschüttenden Hormons (LHRH) zur Synchronisierung von Ratten mit natürlichem Zyklus.
Biochem/physiol Actions
Humanes Choriongonadotropin (hCG) kann als Alternative zu PMSG zur Auslösung des Eisprungs in Labortieren verwendet werden.[1] Wenn den Tieren hCG intravenös (i.v.), intraperitoneal (i.p.) oder subkutan (s.c.) injiziert wurde, betrugen die Werte der effektiven Dosen für 50 % der Tiere (ED50) pro Tier und pro Körpergewicht (kg) in Klammern wie folgt:
Mäuse: i.v. 0,2 (7,7) IE; i.p. 0,3 (11,5) IE; i.p. 0,7 (26,9) IE; i.p.
Syrische Hamster: i.v. 1,0 (9,5) IE; i.p. 1,8 (17,1) IE; s.c. 2,6 (24,8) IE
Ratten: i.v. 1,3 (4,6) IE; i.p. 3,5 (12,3) IE; s.c. 7,5 (26,3) IE
Unter Verwendung von PMSG betrugen die ED50-Werte pro Tier und pro Körpergewicht (kg) in Klammern wie folgt:
Mäuse: i.v. 0,8 (30,8) IE; i.p. 2,0 (76,9) IE; s.c. 2,8 (107,7) IE
Syrische Hamster: i.v., 3,6 (34,3) IE; i. p., 8,0 (76,2) IE; s.c., 13,2 (125,7) IE
Ratten: i.v., 6,0 (76,8) IE; i. p., 20,8 (73,0) IE; s.c., 76,8 (269,5) IE
Preparation Note
Nach Verflüssigung mit Wasser zu einer Konzentration von 1.000 IE/ml, enthält die Phiole zudem 0,1 M Natriumphosphatpuffer (pH-Wert ca. 7,2) und 10 mg/ml Mannitol.
Analysis Note
Der berechnete Wert basiert auf dem USP-Verfahren für humanes Choriongonadotropin und sollte 10.000 IE pro Phiole entsprechen, mit einer Toleranz von nicht weniger als 80,0 % und nicht mehr als 125,0 % der angegebenen Potenz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1063C85541297001
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
human urine
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
solubility
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
solubility
H2O: 1 mL/vial, saline: 1 mL/vial
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Choriongonadotropin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CG10-10VL04061833531686
CG10-1VL04061833531693
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Hi, I would like to ask if it is possible to know the protein content of 1 vial in mg or µg. thank you
    1 answer
    1. Each vial of CG10-1VL contains approximately 10,000 International Units (IU) of human chorionic gonadotropin (hCG). This product is lyophilized from solution and dispensed based on activity, rather than protein concentration. The protein content is not determined. Each vial contains 100 mg Mannitol and 0.01 M sodium phosphate buffer.
      Helpful?
  2. Could you please confirm whether this product is Intact hCG? We are required to perform a cross-reactivity study for Free Beta hCG, and we would like to know if this product can be used for that purpose.
    1 answer
    1. The product CG10 is intact human chorionic gonadotropin (hCG) composed of both α and β subunits. It is not free β hCG. The product is purified but may contain some contaminating proteins/hormones and is not specifically tested for cross-reactivity with free β hCG. Therefore, CG10 is not suitable as a free β hCG standard for cross-reactivity studies.
      Helpful?
  3. wie lange kann man das CG10 lagern?
    1 answer
    1. This product is a lyophilized powder. The recommended long term storage temperature is -20°C. This item is stable for short periods and is shipped at ambient temperatures. There is no assigned expiration date for the lyophilized powder. While the material is quite stable, this item is warranted for a period of 1 year from the date of shipment. Upon reconsitution in water the material may be stored in aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Please see the link below to review the product datasheet for additional information.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/245/988/cg10pis.pdf