Fortfahren mit
219475
CENTA β-Lactamasesubstrat
≥98% (TLC), powder, β-lactamase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
CENTA β-Lactamase Substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze
€ 324,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CENTA β-Lactamasesubstrat, CENTA β-Lactamase Substrate is a chromogenic β-lactamase substrate for both Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Quality Segment
description
RTECS - OD2265000
assay
≥98% (TLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
25 mM phosphate buffer, pH 7.0: 2.5 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Chromogenes β-Lactamase-Substrat für sowohl gramnegative als auch grampositive Bakterien, das mit anderen Chromogenen (PADAC-Substrat und Nitrocefin) vergleichbar ist. Die Hydrolyse des Beta-Lactam-Rings löst einen Farbumschlag von hellgelb (λmax: 340 nm) zum Chromgelb (λmax: 405 nm) aus. Wird durch häufig verwende mikrobielle Medien und Humanserum kaum beeinflusst. Ist in H2O und in Gegenwart von Cystein, Mercaptoethanol und Dimercaptoethanol stabil.
Bitte beachten Sie, dass die Molekülmasse dieser Verbindung aufgrund des variablen Wassergehalts chargenspezifisch ist.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Jones, R.N., et al. 1982. J. Clin. Microbiol.15, 954.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4524426205P0389
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
25 mM phosphate buffer, pH 7.0: 2.5 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
sterile distilled water: soluble
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219475-25MG04055977218527