Fortfahren mit
426205
β-Lactamase, Bacillus cereus 569/H9
Synonym(e):
β-Lactamase, Bacillus cereus 569/H9, Penicillinase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 7093
form
lyophilized
packaging
vial of ≥50 units β-lactamase II, vial of ≥500 units β-lactamase I
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
sterile distilled water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
β;-Lactamase, produziert von Bakterien, weist die gleiche Sequenzhomologie wie Penicillin-bindende Proteine auf.[1] Dieses Enzym kommt in gramnegativen Bakterien vor.[2] β;-Lactamasen werden in vier Molekülklassen eingeteilt, die als A, B, C und D bezeichnet werden. A, C und D bilden ein Acyl-Enzym über den Serinrest an einer aktiven Stelle. β;-Lactamasen der Klasse B sind Metalloenzyme mit einem Zinkion an ihrer aktiven Stelle für die β;-Lactam-Hydrolyse.[3]
Biochem/physiol Actions
β;-Lactamase hydrolysiert β;-Lactum-Antibiotika und ist die Hauptursache für die Entwicklung einer Resistenz von Bakterien gegen β;-Lactam-Antibiotika.[1][3] Mutationen in den β;-Lactamasen werden mit Extended-Spectrum β;-Lactamasen (ESBLs) assoziiert.[4]
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Monat lang stabil.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 25 °;C 1,0 µ;mol Benzyl-Penicillin bzw. 1,0 µ;mol Cephalosporin C hydrolysiert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P038991274P4524
biological source
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
biological source
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
biological source
-
biological source
bacterial (Enterobacter cloacae)
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
solubility
sterile distilled water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
426205-500U07790788050184