Fortfahren mit
219373
Cathepsin G, humanes Neutrophil
Cathepsin G, Human Neutrophil, CAS 107200-92-0, is a purified native cathepsin G. Acts as a potent agonist of human platelet activation leading to their aggregation.
Synonym(e):
Cathepsin G, humanes Neutrophil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mI.U.
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Specific activity:
≥2 units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human neutrophils
€ 220,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human neutrophils
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 1905
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid (Salt-free)
specific activity
≥2 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
soluble (Reconstitute in 50 mM NaOAc and 150 mM NaCl, pH 5.5.)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CTSG(1511)
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
Cathepsin G wird in seiner aktiven Form in azurophilen Granula von Neutrophilen oder Monozyten gespeichert. Seine reife Form enthält eine potenzielle Glykanbindungsstelle und drei Disulfidbindungen.
Application
Cathepsin G aus humanen Neutrophilen wurde zur Bestimmung der bakteriziden In-vitro-Aktivität von Cathepsin G[1] und für den In-vitro-Verdau von Plasma/akuter Wundflüssigkeit verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Diese Protease spaltet die Triplehelixstruktur von Kollagen Typ I in eingeschränkter Weise und baut nichthelikale Bereiche von Kollagen Typ I und II, Fibronektin, Aggrecan und Elastin ab. Zusätzlich aktiviert Cathepsin G ProMMP-3 und -8. Cathepsin G dient als Chemoattraktant für menschliche Phagozyten und verstärkt die zufällige Motilität von T-Zellen. Darüber hinaus initiiert es Chemotaxis, aktiviert ERK1/2 und p38 MAPK und erleichtert die Translokation von PKCζ zur Zellmembran, ohne einen nachweisbaren Calciumflux zu induzieren.[3] Weitere biologische Funktionen von Cathepsin G: Abbau von EZM-Komponenten und Plasmaproteinen, bakterizide Wirkung, Spaltung von Entzündungsmediatoren, Umwandlung von Angiotensin I in Angiotensin II, Thrombozytenaktivierung und Einleitung der Sezernierung aus submukösen Drüsen der Atemwege.[4]
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
In 150 mmol/l NaCl, 50 mmol/l Natriumacetatpuffer, pH-Wert 5,5, rekonstituieren.
In 50 mmol/l NaOAc und 150 mmol/l NaCl, pH-Wert 5,5, rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-70 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 1 Woche und bei einer Temperatur von -70 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,5 1,0 µmol Suc-AAPF-pNA hydrolysiert.
Glusa, E. und Adam C. 2001. Por. J. Pharmacol.133, 422.
Shamamian, P., et al. 2001. J. Cell Physiol.189, 197.
Groutas, W.C., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 730.
Stone, P.J., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 130.
Groutas, W.C., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.294, 144.
Maison, C.M., et al. 1991. J. Immunol.147, 921.
Travis, J. 1988. Am. J. Med.84, 37.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4428219362324681
Gene Information
human ... CTSG(1511)
Gene Information
human ... CTSG(1511)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
-
biological source
human neutrophils
biological source
human leucocytes
biological source
human liver
biological source
-
specific activity
≥2 units/mg protein
specific activity
≥60 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
≥20 units/mg protein
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Isabelle Migeotte et al.
Cytokine & growth factor reviews, 17(6), 501-519 (2006-11-07)
The formyl peptide receptor (FPR) family is involved in host defence against pathogens, but also in sensing internal molecules that may constitute signals of cellular dysfunction. It includes three subtypes in human and other primates. FPR responds to formyl peptides
Jun Cai et al.
iScience, 27(2), 109005-109005 (2024-02-09)
Endogenous and bacterial proteases play important roles in wound healing and infection. Analysis of alterations in the low-molecular-weight peptidome by individual enzymes could therefore provide insight into proteolytic events occurring in wounds and may aid in the discovery of biomarkers.
Dental and oral biology, biochemistry
Yamakoshi, Y, et al.
reference module in biomedical sciences (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219373-100MIU04055977201574
Questions
  1. Could you please provide the item number for R: 219373? I recently purchased Human Neutrophil Cathepsin G (219373) with a concentration of 100MIU. I'm experiencing difficulty converting it to µg/ml for the required dilution. Can you assist me with this? Thank you.
    1 answer
    1. Lot-specific information can be found on the certificate of analysis (COA). For example, for lot #: 3952706, the specific activity is 3.0 U/mgP, and the pack size is 100 milliunits, which is equivalent to 0.1 units. Therefore, for this specific lot, there is 0.033 mg of protein. In general, for this material, each mg is about 2 to 4 units, so 100 milliunits or 0.1 unit is equivalent to about 0.025 to 0.05 mg amount of protein.