Fortfahren mit
219362
Cathepsin B, humane Leber
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
Synonym(e):
Cathepsin B, humane Leber, Cystein-Cathepsin, Kat. B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Specific activity:
≥10 units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human liver
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human liver
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1905
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥10 units/mg protein
purified by
affinity chromatography
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
life science and biopharma
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CTSB(1508)
General description
Forschungsbereich: Zelluläre Signaltransduktion
Natives Cathepsin B aus der menschlichen Leber, durch Affinitätschromatografie und HPLC aufgereinigt. Es ist das am meisten untersuchte Enzym aller lysosomalen Cysteinproteasen. Cathepsin B gehört zur Papain-ähnlichen Familie der Cysteinproteasen und wird als Präproenzym produziert. Es handelt sich um ein bilobales Protein, dessen katalytische Stelle sich an der Schnittstelle zwischen den beiden Lappen befindet.
Application
Cathepsin B, menschliche Leber, wurde verwendet in:
  • Diagnostik: als wirksamer und unabhängiger prognostischer Marker für Endometriumkrebs, Pankreas-Adenokarzinom und entzündliche Erkrankungen.
  • Arzneimittelentwicklung: während des Neovaskularisationsprozesses und als wirksames therapeutisches Ziel für verschiedene Pathologien, Krebsprogression und Arthrose beim Menschen.
  • Pharmakologie: zur Erhöhung des therapeutischen Index von Doxorubicin durch Einbau des spaltbaren Cathepsin-B-Spacers Phe-Lys-4-aminobenzyloxycarbonyl in ein Albumin-bindendes Pro-Pharmakon.
  • Molekularbiologie: im Cathepsin-B-Aktivitätstest.
Biochem/physiol Actions
Cathepsin B wirkt sowohl als Endo- als auch als Exopeptidase. Während es als Endopeptidase Aminosäuren mit einer großen hydrophoben Seitenkette in der P2-Stelle des Protein-/Peptidsubstrats spaltet, eliminiert es andererseits als Exopeptidase zwei Aminosäuren (Dipeptid) vom C-Terminus eines Polypeptidsubstrats, wodurch das Enzym als Peptidyl-Dipeptidase eingestuft wird. Darüber hinaus hält Cathepsin B die homöostatische Stoffwechselaktivität in den Zellen durch einen regelmäßigen Umsatz von intra- und extrazellulären Proteinen aufrecht. Außerdem ist das Enzym an verschiedenen zellulären Funktionen wie der Regulierung der Proenzym- und Prohormon-Aktivierung, dem Gewebeumbau, der Antigenverarbeitung, der Apoptose sowie Entzündungsreaktionen auf Antigene beteiligt. Die Expression und Aktivität von Cathepsin B wurde mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Alzheimer, Arthritis und Pankreatitis. Eine Überexpression von Cathepsin B wurde bei Hirn-, Brust-, Magen-, Prostata-, Speiseröhren-, Haut-, Lungen-, Eierstock-, Dickdarm- und Schilddrüsenkrebs beobachtet und korreliert positiv mit deren invasiven und metastatischen Fähigkeiten. Cathepsin B erleichtert die Tumorinvasion, indem es extrazelluläre Barrieren auflöst.
Physical form
In 50 mmol/l Natriumacetatpuffer, 1 mmol/l EDTA, pH-Wert 5,0.
Preparation Note
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Other Notes
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 40 °C und unter Verwendung von 100 mmol/l Na+/K+, pH-Wert 6,0, mit 1,33 mmol/l EDTA und 2 mmol/l DTT als Aktivierungspuffer 1,0 µmol Z-RR-βNaphthylamid hydrolysiert.
Hirai, K., et al. 1999. Hum. Pathol.30, 680.
Kostoulas, G., et al. 1999. FEBS Lett.455, 286.
Strojnik, T., et al. 1999. Clin. Cancer Res.5, 559.
Maquire, T.M., et al. 1998. Int. J. Biol. Markers13, 139.
Berquim, I.M. und Sloane, B.F. 1996. Adv. Exp. Med. Biol.389, 281.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8571SRP0289C0150
description
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
description
buffered aqueous solution, ≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.)
description
recombinant, expressed in FreeStyle 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
description
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.)
specific activity
≥2228 pmol/min-μg
specific activity
≥5 units/mg protein
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
Gene Information
human ... CTSB(1508)
biological source
human liver
biological source
human liver
biological source
human
biological source
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)