Fortfahren mit
219372
Cathepsin-G-Inhibitor I
≥98% (HPLC), solid, cathepsin G inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Cathepsin-G-Inhibitor I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H33N2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
620.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cathepsin-G-Inhibitor I, The Cathepsin G Inhibitor I, also referenced under CAS 429676-93-7, controls the biological activity of Cathepsin G. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
potency
53 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)C(c5c6c(ccc5)cccc6)C(=O)c1cc2c(cc1C(=O)N(C3CCN(CC3)C(=O)c4ccccc4)C)cccc2
InChI
1S/C36H33N2O6P/c1-37(28-18-20-38(21-19-28)35(40)25-11-3-2-4-12-25)36(41)32-23-27-14-6-5-13-26(27)22-31(32)33(39)34(45(42,43)44)30-17-9-15-24-10-7-8-16-29(24)30/h2-17,22-23,28,34H,18-21H2,1H3,(H2,42,43,44)
InChI key
GNOZQRKYZJSIPZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein potenter, selektiver, reversibler und kompetitiver Nicht-Peptid-Inhibitor von Cathepsin G (IC50 = 53 nmol/l und Ki = 63 nmol/l). Hemmt Chymotrypsin schwach (Ki = 1,5 µmol/l) und zeigt keine signifikante hemmende Wirkung gegen Thrombin, Faktor Xa, Faktor IXa, Plasmin, Trypsin, Tryptase, Proteinase 3 und humane Leukozytenelastase (IC50 >100 µmol/l).
Ein potenter, selektiver, reversibler, kompetitiver Nicht-Peptid-Inhibitor von Cathepsin G [IC50 = 53 nmol/l und Ki = 63 nmol/l]. Hemmt Chymotrypsin schwach (Ki = 1,5 µmol/l) und Thrombin, Faktor Xa, Faktor IXa, Plasmin, Trypsin, Tryptase, Proteinase 3 und humane Leukozytenelastase schlecht (IC50 >100 µmol/l).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cathepsin G
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Ziel-Ki: 63 nmol/l für Cathepsin G
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Greco, M.N., et al. 2002. J. Am. Chem. Soc.124, 3810.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219415219421219419
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
-
assay
>90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefan J Schunk et al.
Circulation, 144(11), 893-908 (2021-07-02)
Cardiovascular diseases and chronic kidney disease (CKD) are highly prevalent, aggravate each other, and account for substantial mortality. Both conditions are characterized by activation of the innate immune system. The alarmin interleukin-1α (IL-1α) is expressed in a variety of cell
Mira Tohmé et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 960, 509-515 (2013-01-19)
Proteases generate peptides that bind to MHC class II molecules to interact with a wide diversity of CD4(+) T cells. They are expressed in dedicated organelles: endosomes and lysosomes of professional antigen presenting cells (pAPCs) such as B cells, macrophages
Yueling Ouyang et al.
Veterinary research, 55(1), 22-22 (2024-02-20)
Clinically, Landrace pigs are more susceptible to porcine circovirus-associated diseases (PCVADs) than Piétrain pigs. We previously found that porcine circovirus type 2 (PCV2) can infect T-lymphoblasts. The present study examined the replication kinetics of six PCV2 strains in the lymphoblasts
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219372-5MG04055977202274
219372-1MG04055977202267