Fortfahren mit
218745
Caspase-Inhibitor III
The Caspase Inhibitor III, also referenced under CAS 634911-80-1, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-Inhibitor III
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18FNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
semisolid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
Quality Level
form
semisolid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
FCC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C11H18FNO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7(8(14)6-12)5-9(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,16)
InChI key
MXOOUCRHWJYCAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler und irreversibler Breitband-Caspase-Inhibitor.
Ein zellpermeabler, irreversibler Breitband-Caspase-Inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Breitband-Caspase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 4 Monate und bei einer Temperatur von -20 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Einzelpunkt mittels DC
Other Notes
Boc-Asp(OMe)-CH₂F*
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
D’Mello, S.R., et al. 1998. J. Neurochem. 70, 1809.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
218750218753218728
form
semisolid
form
lyophilized solid, powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
20% acetonitrile: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
218745-250UG04055977219043
218745-1MG04055977219036