Fortfahren mit
218750
Caspase-3-Inhibitor III
The Caspase-3 Inhibitor III, also referenced under CAS 285570-60-7, controls the biological activity of Caspase-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Caspase-3-Inhibitor III, Ac-DEVD-CMK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31ClN4O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
550.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized solid, powder
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized solid, powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
solubility
20% acetonitrile: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O)C(C)C)CC(=O)O
InChI
1S/C21H31ClN4O11/c1-9(2)18(21(37)25-12(6-16(31)32)14(28)8-22)26-19(35)11(4-5-15(29)30)24-20(36)13(7-17(33)34)23-10(3)27/h9,11-13,18H,4-8H2,1-3H3,(H,23,27)(H,24,36)(H,25,37)(H,26,35)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)/t11-,12-,13-,18-/m0/s1
InChI key
ATNOUPFYBMVFLD-RSLFNQERSA-N
General description
Ein potenter, zellpermeabler und irreversibler Inhibitor von Caspase-3 sowie Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8 und Caspase-10.
Ein potenter, zellpermeabler und irreversibler Inhibitor von Caspase-3, ein Mitglied der ICE-CED-3-Familie von Cysteinproteasen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Caspase-3, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 4 Monate haltbar.
Other Notes
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CMK
Mocanu, M.M., et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 197
Schrantz, N., et al. 1999. Cell Death Differ. 6, 445.
Thornberry, N.A. und Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
235420218745218728
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid, powder
form
solid
form
semisolid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
20% acetonitrile: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, water: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c