Fortfahren mit
217699
RO-3306
≥95% (HPLC), solid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Cdk1-Inhibitor IV, RO-3306
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 272,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13N3OS2
Molekulargewicht:
351.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 272,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cdk1-Inhibitor IV, RO-3306, RO-3306 is a cell-permeable, potent and ATP-competitive inhibitor of Cdk1 (Ki = 35 nM and 110 nM for Cdk1/B1 and Cdk1/A, respectively).
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Eine zellpermeable Chinolinylthiazolinon-Verbindung, die als potenter und ATP-kompetitiver Inhibitor von Cdk1 dient (Ki = 35 nmol/l und 110 nmol/l für Cdk1/B1 bzw. Cdk1/A). Sie beeinflusst Cdk2/E, PKCδ und SGK nur bei deutlich höheren Konzentrationen (Ki = 340, 318 bzw. 497 nmol/l) und zeigt wenig Wirkung gegen Cdk4/D und sechs weitere häufig untersuchte Kinasen (Ki ≥2 µmol/l). Eine kurzzeitige Behandlung für bis zu 20 Stunden führt zu einem vollständig reversiblen Zellzyklusarrest bei G2/M, während eine längere Behandlung (>48 Stunden) zum apoptotischen Zelltod in proliferierenden Krebszellen, jedoch nicht in nichttumorigenen Epithelzelllinien führt. Auch als 10-mmol/l-Lösung in DMSO erhältlich (Katalognr. 217721).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cdk1
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-Ki: 35 nmol/l und 110 mol/l für Cdk1/B1 bzw. Cdk1/A
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Vassilev, L.T., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 10660.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217721219491217714
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cdk1-Inhibitor IV, RO-3306
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuji Nakayama et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(4), 763-771 (2014-01-24)
Genistein, an isoflavone abundantly present in soybeans, possesses anticancer properties and induces growth inhibition including cell cycle arrest and apoptosis. Although abnormal cell division, such as defects in chromosome segregation and spindle formation, and polyploidization have been described, the mechanisms
Pia-Amata Leimbacher et al.
Molecular cell, 74(3), 571-583 (2019-03-23)
In mitosis, cells inactivate DNA double-strand break (DSB) repair pathways to preserve genome stability. However, some early signaling events still occur, such as recruitment of the scaffold protein MDC1 to phosphorylated histone H2AX at DSBs. Yet, it remains unclear whether
Beate Vajen et al.
International journal of molecular sciences, 23(9) (2022-05-15)
Chromosomal instability (CIN) can be a driver of tumorigenesis but is also a promising therapeutic target for cancer associated with poor prognosis such as triple negative breast cancer (TNBC). The treatment of TNBC cells with defects in DNA repair genes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
217699-5MG04055977202342