Fortfahren mit
215900
Carboanhydrase-IX/XII-Inhibitor
The Carbonic Anhydrase IX/XII Inhibitor controls the biological activity of Carbonic Anhydrase IX/XII. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Carboanhydrase-IX/XII-Inhibitor, CAIX-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N4O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)NC2=CC=C(N(=O)=O)C=C2
General description
Ein zellpermeabler Benzolsulfonamid-Carboanhydrase(CA)-Inhibitor, der für humane hCA IX und hCA XII (Ki = 0,9 nmol/l bzw. 5,7 nmol/l) gegen zwei andere physiologisch relevante hCA-Isoformen (Ki = 23,4 nmol/l und 15 nmol/l für hCA I bzw. hCA II), verglichen mit einem weiteren CA-Inhibitor AAZ (Ki = 250 nmol/l, 12 nmol/l, 25 nmol/l und 5,7 nmol/l für hCA I, hCA II, hCA IX bzw. hCA XII), selektiv ist. Er hemmt die Bildung von Metastasen durch 4T1-Brustkrebszellen in einem Mausmodell in pharmakologischen Konzentrationen von 15–45 mg/kg auf dosisabhängige Weise wirksam.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Pacchiano, F., et al. 2011. J Med Chem.54, 1896.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
215901218710444293
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL, light yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
215900-5MG04055977219210