Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 149,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19Cl2N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.36
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Eine zellpermeable Pyrimidin-Verbindung, welche die durch Calcineurin (PP2B) katalysierte Dephosphorylierung von RII-Phosphopeptid (Katalognr. 207008), jedoch nicht pNPP (Katalognr. 4876, 487600, 487655, 487663, 487666) auf reversible, Calmodulin-unabhängige und nicht substratkompetitive Weise hemmt (IC50 = 3,5 µmol/l; Ki = 3,8 µmol/l), dabei jedoch nur wenig Aktivität gegen PP1, PP2A oder PP2C aufweist, selbst bei Konzentrationen von 100 µmol/l. Anders als CsA (Katalognr. 239835) und FK506 (Katalognr. 342500) erfordert CN585 für die PP2B-Hemmung kein Cyp A (Katalognr. 239777) und Immunophiline der FKBP-Familie. Außerdem hemmt CN585 die Peptidylprolyl-cis/trans-Isomerase (PPIase)-Aktivität von Cyp18, FKBP12 (Katalognr. 325902) und Pin1 nicht, obwohl Bindungsstudien darauf hinweisen, dass CN585 und Cyp18/CsA auf eine gemeinsame oder überlappende Bindungsstellen an der katalytischen Untereinheit von PP2B abzielen. Zu 30 µmol/l blockiert CN585 die NFAT-Zellkerntranslokation in HeLa-Zellen, die NFAT-Transkriptionsaktivität in Jurkat-Zellen (IC50 = 10 µmol/l) sowie die IL-2-Produktion in PBMC (IC50 = 13 µmol/l) bei der Stimulation durch PMA/Ionomycin wirksam.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Erdmann, F., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 1888.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 207003-10MG | 04055977203202 |