Fortfahren mit
401487
IKK-2-Inhibitor VIII
The IKK-2 Inhibitor VIII, also referenced under CAS 406208-42-2, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonym(e):
IKK-2-Inhibitor VIII
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1CCC(CC1)c2c(c(nc(c2)c3c(cccc3O)OCC4CC4)N)C#N
InChI
1S/C21H24N4O2/c22-11-16-15(14-6-8-24-9-7-14)10-17(25-21(16)23)20-18(26)2-1-3-19(20)27-12-13-4-5-13/h1-3,10,13-14,24,26H,4-9,12H2,(H2,23,25)
InChI key
DYVFBWXIOCLHPP-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Piperidinyl-Pyridin-Verbindung, die als selektiver Inhibitor der IKK-2-Aktivität (IC50 = 8,5 und 250 nM für IKK-2 bzw. IKK-1) mit geringer Wirkung auf IKK-3, Syk und MKK4 (IC50 >;20 µ;M) fungiert. Weist eine gute Wasserlöslichkeit (0,12 mg/ml in einem isotonischen Puffer mit pH-Wert 7,4) und in-vitro eine starke Aktivität in verschiedenen zellulären Assays auf (IC50<;150 nM). Nachweisliche orale Bioverfügbarkeit bei Ratten und Mäusen (BA = 60 % bzw. 16 %) und effektiver Inhibitor einer Arachidonsäure-induzierten Schwellung bei einem Mäusemodell mit Ohrenödem in-vivo.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
IKK-2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 8,5 und 250 nM für IKK-2 bzw. IKK-1
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Für vollständige Solubilisierung ist eine Ultraschallbehandlung erforderlich.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Murata, T., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 4019.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
401481401486444288
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jin Hua Liang et al.
mBio, 12(4), e0153021-e0153021 (2021-07-21)
Epstein-Barr virus (EBV) is associated with 200,000 cancers annually, including B-cell lymphomas in immunosuppressed hosts. Hypomorphic mutations of the de novo pyrimidine synthesis pathway enzyme cytidine 5' triphosphate synthase 1 (CTPS1) suppress cell-mediated immunity, resulting in fulminant EBV infection and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
401487-1MG04055977212044