Fortfahren mit
205531
CA-074 Me
≥98% (HPLC), solid, Cathepsin B inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
CA-074 Me
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H31N3O6
Molekulargewicht:
397.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 268,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CA-074 Me, CA-074 Me, CAS 147859-80-1, is a cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeables Analogon von CA-074 (Katalognr. 205530), das als irreversibler Inhibitor von intrazellulärem Cathepsin B dient. Berichten zufolge hemmt es die Knochenresorption in Nagetiermodellen und die B16-Melanomzelleninvasion in vitro.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cathepsin B
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 2,24 nmol/l gegen Cathepsin B
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Sever, N., et al. 2002. Biol. Chem.383, 839.
Authier, F., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 33723.
Hill, P.A., et al. 1994. J. Cell Biochem. 56, 118.
Buttle, D.J., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys. 299, 377.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
205530219433C5857
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carolina Duarte et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 26(10), 2841-2851 (2022-04-17)
Emerging studies indicate that intracellular eukaryotic ceramide species directly activate cathepsin B (CatB), a lysosomal-cysteine-protease, in the cytoplasm of osteoclast precursors (OCPs) leading to elevated RANKL-mediated osteoclastogenesis and inflammatory osteolysis. However, the possible impact of CatB on osteoclastogenesis elevated by
Michael C Yoon et al.
Biochemistry, 61(4), 228-238 (2022-02-05)
CA-074 is a selective inhibitor of cathepsin B, a lysosomal cysteine protease. CA-074 has been utilized in numerous studies to demonstrate the role of this protease in cellular and physiological functions. Cathepsin B in numerous human disease mechanisms involves its
Yongmei Liu et al.
Journal of virology, 97(9), e0060123-e0060123 (2023-09-07)
Canine coronavirus-human pneumonia-2018 (CCoV-HuPn-2018) was recently isolated from a child with pneumonia. This novel human pathogen resulted from cross-species transmission of a canine coronavirus. It has been known that CCoV-HuPn-2018 uses aminopeptidase N (APN) from canines, felines, and porcines, but
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205531-1MG07790788048433