Fortfahren mit
205530
CA-074
CA-074, also referenced under CAS 134448-10-5, modulates the biological activity of cathepsin B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
CA-074
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H29N3O6
Molekulargewicht:
383.44
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 250,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
colorless to white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein Epoxybernsteinsäure-Peptid, das als potenter, irreversibler und spezifischer Inhibitor von Cathepsin B dient (IC50 = 2,24 nmol/l für Rattenleber-Cathepsin B). Verringert den durch Ischämie eingeleiteten Tod von Neuronen. Weist im Vergleich zu CA-074-Me (Katalognr. 205531) eine geringere Membranpermeabilität auf.
Ein potenter, irreversibler Inhibitor von Cathepsin B in vivo und in vitro (IC50 = 2,24 nmol/l für Rattenleber-Cathepsin B).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cathepsin B
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 2,24 nmol/l für Rattenleber-Cathepsin B
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Chan, V.J., et al. 1999. Biochem. J. 340, 113.
Tsuchiya, K., et al. 1999. Exp. Neurol. 155, 187.
Yamamoto, A., et al. 1997. J. Biochem.121, 974.
Inubushi, T., et al. 1994. J. Biochem. 116, 282.
Murata, M., et al. 1991. FEBS Lett. 280, 307.
Towatari, T., et al. 1991. FEBS Lett. 280, 311.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5732205531219433
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
205530-1MG04055977219616