Fortfahren mit
C5732
CA-074
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), cathepsin B inhibitor, powder
Synonym(e):
(L-3-trans-(Propylcarbamyl)oxirane-2-carbonyl)-L-isoleucyl-L-proline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 485,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H29N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 485,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CA-074, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCNC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H]([C@H](C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H29N3O6/c1-4-8-19-15(22)13-14(27-13)16(23)20-12(10(3)5-2)17(24)21-9-6-7-11(21)18(25)26/h10-14H,4-9H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,23)(H,25,26)/t10?,11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
ZEZGJKSEBRELAS-NSIINPIOSA-N
Application
CA-074 has been used as a cathepsin B inhibitor:
  • to study its effect on pseudotyped viruses bearing S proteins harboring R642M and N714K using HeLa cells[1]
  • to determine the role of autophagy in glucose deprivation (GD)-induced damage[2]
  • to study its effects on neuronal function upon exposure to His-cathepsin B (CATB)[2]
Biochem/physiol Actions
CA-074 is a potent and a selective inhibitor of cathepsin B. It is useful to study the biological function of cathepsin B in vivo. Studies show that CA-074 can also inhibit cathepsin L under reducing conditions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5857205530205531
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)