Fortfahren mit
20-107
Peroxynitrit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
General description
Peroxynitrid (ONOO−) ist ein starkes Oxidationsmittel, das durch den Zusammenstoß von Stickstoffmonoxid und Superoxid gebildet wird.[1]
Application
Peroxynitrit wird zum Einleiten der Perizytenkontraktion in Mäusehirnen eingesetzt.[1] Es wird auch zum Herstellen von nitrierten Proteinstandards als Positivkontrolle in immunhistochemischen Studien eingesetzt.[2]
Biochem/physiol Actions
Peroxynitrit (ONOO−) besitzt eine bakterizide Wirkung.[3] Es fördert den Zelltod und ist am Signalübertragungsprozess, der Mitochondrienfunktion und dem Apoptosesignalweg beteiligt. Die Bildung von Peroxynitrid steht mit dem Entstehen verschiedener Erkrankungen in Zusammenhang, einschließlich Gefäßerkrankungen, Ischämie-Reperfusionsschäden, Kreislaufschock, Entzündung, Schmerzen und Neurodegeneration.[1]
Physical form
0,3 mol/l NaOH
Analysis Note
Regelmäßig durch die Behandlung von nichtstimulierten A431-Zellen beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
516620SCT035N0409
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
buffered aqueous solution
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1000 using methacarn-fixed, frozen sections of human Alzheimer′s Disease brain, indirect ELISA: 1:1,000 using nitrated-BSA, indirect immunofluorescence: 1:1,000 using A549 cells metabolically labeled with 3-nitrotyrosine, microarray: suitable, western blot: 1:1,000 using nitrated-BSA
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxynitrit
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Zhu et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 298(2), 452-457 (1992-11-01)
Peroxynitrite is a strong oxidant formed by macrophages and potentially by other cells that produce nitric oxide and superoxide. Peroxynitrite was highly bactericidal, killing Escherichia coli in direct proportion to its concentration with an LD50 of 250 microM at 37
A Patel et al.
Journal of endocrinological investigation, 25(8), 675-683 (2002-09-21)
Nitric oxide (NO) is a reactive cell signal that controls vascular tone and is generated by inducible (iNOS), endothelial (eNOS) and neuronal (nNOS) NO synthase (NOS). We hypothesized that NO could be important for growth of thyroid tumors and tested
Csaba Szabó et al.
Nature reviews. Drug discovery, 6(8), 662-680 (2007-08-02)
Peroxynitrite--the product of the diffusion-controlled reaction of nitric oxide with superoxide radical--is a short-lived oxidant species that is a potent inducer of cell death. Conditions in which the reaction products of peroxynitrite have been detected and in which pharmacological inhibition
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20-10704053252671265
Z114014-144EA04061832325828
Z114014-12EA04061832325811