Fortfahren mit
2006-OP
ABTS Liquid Substrate
OMNIPUR®, solution, substrate for alkaline phosphatase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ABTS Liquid Substrate, OmniPur® Grade, Suitable for substrate for alkaline phosphatase.
Quality Segment
form
solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
haze-free colorless to slight green
shipped in
wet ice
storage temp.
10-30°C
General description
Suitable for substrate for alkaline phosphatase. Forms insoluble blue product.
Specifications:
Absorbance (410 nm): ≤0.07AU
Absorbance (lambda max): 1.2-1.5AU
Absorption maximum lambda: 340-343 nm
pH at 25°C: 3.7-4.3
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7610-OP6110-OP4010-OP
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solution
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
haze-free colorless to slight green
color
white
color
white
color
white
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2006-100ML04055977229691